Key Documents
MABE50
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteínas fosfoepitopo SR, clon 1H4
clone 1H4, from mouse
Sinónimos:
Ser-Arg-rich proteins
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1H4, monoclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Las proteínas ricas en ser-arg (SR) forman una familia de fosfoproteínas conservadas funcional y estructuralmente, y son componentes necesarios del empalme previo al ARNm alternativo y constitutivo. Las proteínas SR se caracterizan por su composición modular que consta de dos dominios de interés: un motivo de reconocimiento N-terminal del ARN (RRM) que actúa en la determinación de la especificidad de unión al ADN, y el dominio RS, un dominio C-terminal rico en arginina y serina que actúa como director de transporte y localización de las proteínas SR y como dominio de activación del corte y empalme. Intervienen en varios aspectos del empalme pre-ARNm y en el ensamblaje del espliceosoma, como la identificación y apropiación de sitios de empalme, y la manipulación de la regulación alternativa de empalme.
Immunogen
Núcleos de ovocitos purificados que contienen proteínas SR de xenopus.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IC (Fukuhara, T., et al. (2006).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IP (Buratti, E., et al. (2007).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
La utilización del anticuerpo anti-fosfoepítopo de proteínas SR, clon 1H4 (anticuerpo monoclonal de ratón) está validada en WB, ICC e IP para detectar fosfoepítopo de proteínas SR también conocidas como proteínas ricas en Ser-Arg.
Subcategoría de investigación
Proteínas de unión y metabolismo del ARN
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células L6 más insulina.
Análisis mediante inmunotransferencia Western (Western blot): 0,025 µg/ml de este anticuerpo detectaron la proteína SR en 10 µg de lisado de células L6 más insulina.
Target description
~ 75, 55, 40, 30 y 20 kDa observados.
Este anticuerpo reconoce la familia de proteínas SR que consisten en proteínas de 75, 55, 40, 30, 20 kDa.
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado celular L6 más insulina
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yihui Shi et al.
PloS one, 15(5), e0233672-e0233672 (2020-05-30)
Agents that modulate pre-mRNA splicing are of interest in multiple therapeutic areas, including cancer. We report our recent screening results with the application of a cell-based Triple Exon Skipping Luciferase Reporter (TESLR) using a library that is composed of FDA
Anil Aktas Samur et al.
Blood cancer journal, 12(12), 171-171 (2022-12-20)
Splicing changes are common in cancer and are associated with dysregulated splicing factors. Here, we analyzed RNA-seq data from 323 newly diagnosed multiple myeloma (MM) patients and described the alternative splicing (AS) landscape. We observed a large number of splicing
Tom Haltenhof et al.
Molecular cell, 78(1), 57-69 (2020-02-16)
Homeothermic organisms maintain their core body temperature in a narrow, tightly controlled range. Whether and how subtle circadian oscillations or disease-associated changes in core body temperature are sensed and integrated in gene expression programs remain elusive. Furthermore, a thermo-sensor capable
A global analysis on the differential regulation of RNA binding proteins (RBPs) by TNF-I? as potential modulators of metabolic syndromes.
Louis, et al.
BBA advances, 2, 100037-100037 (2023)
Amita Vaidya et al.
Cells, 9(8) (2020-08-07)
Breast tumor heterogeneity is a major impediment to oncotherapy. Cancer cells undergo rapid clonal evolution, thereby acquiring significant growth and invasive advantages. The absence of specific markers of these high-risk populations precludes efficient therapeutic and diagnostic management of the disease.