MABC186-I
Anticuerpo anti-fosfo-p62 (Ser403), clon 4F6
clone 4F6, from rat
Sinónimos:
Ubiquitin-binding protein p62, p62, EBI3-associated protein of 60 kDa, EBIAP, p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa
About This Item
Productos recomendados
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4F6, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer403)
Gene Information
human ... SQSTM1(8878)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la p62/SQSTM1 (Ser403) en una aplicación de inmunohistoquímica. (Matsumoto, G., et. al. (2011). Mol Cell. 44(2):279-289).
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron p62/SQSTM1 (Ser403) en células Neuro2a en las que se transfectó establemente la p62 humana fusionada con GFP (proteína fluorescente verde) (G-p62) y se trató con MG132 frente a una muestra no tratada.
Target description
Physical form
Other Notes
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1