SAB5201356
Monoclonal Anti-Ataxin 1 antibody produced in mouse
clone S76-8, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-ATX1, Anti-D6S504E, Anti-Spinocerebellar ataxia type 1 protein
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S76-8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 85 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Atxn1(20238)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)