MAB5520
Anti-CSPG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 7.1
Sinónimos:
NG2
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, clone 7.1, ascites fluid, clone 7.1, Chemicon®
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7.1, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CSPG4(1464)
Especificidad
MAB5520 reacts with only neoplastic leukocytes with specific association with chromosome 11q23 translocations involving the MLL gene. It has a very high specificity for t(4;11) or t(11;19) translocations. The antibody shows no reactivity with normal marrow hematopoietic cells, peripheral blld leukocytes, red blood cells or platelets. Leukemic cells lines KG1, KG1a, HRL, Jurkat, K562, Raji, HL-60, U937, Daudi, Nalm6 and CEM are negative. However MAB5520 does react with a variety of cell lines of nonhematopoietic origin, including HeLa cells.
Inmunógeno
Aplicación
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable