Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
MAB5356
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-rodopsina, CT, 9 últimos aminoácidos, clon Rho 1D4
clone Rho 1D4, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-CSNBAD1, Anti-OPN2, Anti-RP4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Rho 1D4, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RHO(6010)
Specificity
Reconoce la rodopsina. Reacciona tanto con la proteína nativa como con la recombinante. No se conoce reactividad a otras proteínas.
Immunogen
Epítopo: C-terminal, 9 últimos aminoácidos
Rodopsina bovina
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-rodopsina, C-terminal, 9 últimos aminoácidos, clon Rho 1D4, detecta el nivel de rodopsina y ha sido publicado y validado para utilizar en IC, IH, IP y WB.
Inmunotransferencia Western: 1:100-1:500 utilizando ECL. El tampón de dilución sugerido es PBS y el tampón de bloqueo es PBS que contiene un 5 % de leche. Reconoce monómeros, dímeros y trímeros de 36 kDa en función de la preparación de la muestra. La ebullición induce la agregación de la rodopsina.
La inmunoelectrotransferencia del segmento exterior del bastón bovino aislado marcado para la rodopsina (~85 % de proteína de segmento exterior del bastón) con el anticuerpo rho 1D4. Cantidad de segmentos externos del bastón aplicados al gel SDS: (a) 2,5 mg; (b) 0,63 mg; (c) 0,16 mg; (d) 0,04 mg. En cantidades mayores de proteínas, se pueden observar dímeros, trímeros y tetrámeros de rodopsina junto con el monómero.
Inmunohisto/citoquímica: 1:100-1:500 en cortes de tejido congelados fijados con paraformaldehído y glutaraldehído. La fijación preferida es el paraformaldehído durante 4 horas a 2-8°C. El método de permeabilización sugerido es Triton X-100 al 0,2 % .
Inmunoprecipitación.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
SNP y sensorial
Target description
48 kDa
Physical form
Inmunoglobulina de ratón purificada en proteína A en fosfato de sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con azida sódica al 0,1 % como conservante.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Ojo
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
M Keith Wyatt et al.
PloS one, 8(6), e68088-e68088 (2013-07-11)
Age-related macular degeneration (AMD) is a major cause of vision loss. It is associated with development of characteristic plaque-like deposits (soft drusen) in Bruch's membrane basal to the retinal pigment epithelium (RPE). A sequence variant (Y402H) in short consensus repeat
Bernice H Wong et al.
The Journal of biological chemistry, 291(20), 10501-10514 (2016-03-25)
Eye photoreceptor membrane discs in outer rod segments are highly enriched in the visual pigment rhodopsin and the ω-3 fatty acid docosahexaenoic acid (DHA). The eye acquires DHA from blood, but transporters for DHA uptake across the blood-retinal barrier or
Tomomi Sakai et al.
Journal of autoimmunity, 81, 13-23 (2017-03-23)
TREX1/DNASE III, the most abundant 3'-5' DNA exonuclease in mammalian cells, is tail-anchored on the endoplasmic reticulum (ER). Mutations at the N-terminus affecting TREX1 DNase activity are associated with autoimmune and inflammatory conditions such as Aicardi-Goutières syndrome (AGS). Mutations in
Genetic dissection of TAM receptor-ligand interaction in retinal pigment epithelial cell phagocytosis.
Burstyn-Cohen, T; Lew, ED; Traves, PG; Burrola, PG; Hash, JC; Lemke, G
Neuron null
Laurie L Molday et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1177, 1-15 (2014-06-20)
Incorporation of short epitope tags into proteins for recognition by commercially available monoclonal or polyclonal antibodies has greatly facilitated the detection, characterization, localization, and purification of heterologously expressed proteins for structure-function studies. A number of tags have been developed, but