MAB4343
Anti-SOX2 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 6F1.2
Sinónimos:
Anti-ANOP3, Anti-MCOPS3
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-SOX-2 Antibody, clone 6F1.2, Chemicon®, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6F1.2, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μg
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Artículos
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.