Documentos clave
MAB4092
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ligando-1 de la glucoproteína selectina P, clon KPL-1
clone KPL-1, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
PSGL-1, CD162
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
KPL-1, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
rat (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), pig (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), bovine (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), equine (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SELPLG(6404)
General description
Las interacciones entre la P-selectina y la el ligando-1 de la glucoproteína P-selectina (PSGL-1) intervienen en las primeras fases del “rodamiento” de los leucocitos en la superficie luminal de las células endoteliales en los lugares de inflamación. Hasta la fecha, se ha documentado bien el principal papel del PSGL-1 en la mediación de la interacción entre los neutrófilos y la selectina P. MAB4092 bloquea por completo el reconocimiento del PSGL-1 por la selectina P o por la selectina L, pero no afecta el reconocimiento de leucocitos por la selectina E. La citometría de flujo de dos colores de los leucocitos normales ha demostrado que el PSGL-1 se expresa esencialmente en todos los neutrófilos sanguíneos, las células NK, las células sanguíneas, las células T y los monocitos, pero que el PSGL-1 tiñe las células B a niveles significativamente menores que otros tipos de células. La variación en la sulfatación de la tirosina durante la diferenciación de las células B puede afectar a la estabilidad de las células B para interaccionar con la selectina P y la L. {Snapp, KR et al 1998}.
Specificity
Ligando-1 de la glucoproteína selectina P (PSGL-1). El epítopo reconocido por el anticuerpo se localizó en un punto del interior de un motivo de consenso de sulfatación de la tirosina de la PSGL-1, que anteriormente había demostrado ser esencial para la interacción con la selectina P (y que ahora se ha demostrado ser esencial para el reconocimiento de la PSGL-1 por la selectina L). {Snapp KR et al. 1998}. La unión de KPL-1 al PSGL-1 humano en células HL-60 no requiere sulfatación {Thatte, A et al 2002}.
Immunogen
El epítopo reconocido por el anticuerpo se localizó en un punto del interior de un motivo de consenso de sulfatación de la tirosina de la PSGL-1, que anteriormente había demostrado ser esencial para la interacción con la selectina P (y que ahora se ha demostrado ser esencial para el reconocimiento de la PSGL-1 por la selectina L).
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Detección del ligando-1 de la glucoproteína selectina P con este anticuerpo anti-ligando-1 de la glucoproteína selectina P, clon KPL-1, validado para utilizar en FC, IH, IH(P), IP y WB.
Subcategoría de investigación
Mecanismos de la inflamación y autoinmunitarios
Transferencia Western de lisados de células completas HL60 preparados con Triton X-100 al 1 % en NaCl 150 mM, Tris-HCl 10 mM, pH 7,6, Ca++ 1 mM, Mg++1 mM, con 1 mmol de aprotinina, PMSF, leupeptina y pepstatina A {Snapp, KR et al 1998}. 1:1000
FACS {Snapp, KR et al 1998}.
Inmunoprecipitación: Triton X-100 al 0,5 % en TBS con inhibidores de proteinasa; 5 µg/500 µl de lisado de células completas (350-500 mg/ml de proteína total).
Bloqueo funcional de selectina P {Snapp KR et al 1998}.
Inmunohistoquímica: Cortes fijados con acetona recién congelados
Inmunohistoquímica en tejidos incluidos en parafina: fijados con formol, pretratamiento con ácido cítrico estándar pH 6,0, se recomienda el tratamiento con microondas 1:50-1:200
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Líquido en PB 0,02 M con NaCl 0,25 M, pH7,6, azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener a 2- 8°C en alícuotas sin diluir durante máximo de 12 meses.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jessica M Banks et al.
PloS one, 8(11), e78988-e78988 (2013-11-19)
Stem bromelain, a cysteine protease isolated from pineapples, is a natural anti-inflammatory treatment, yet its mechanism of action remains unclear. Curious as to whether bromelain might affect selectin-mediated leukocyte rolling, we studied the ability of bromelain-treated human neutrophils to tether