Key Documents
MAB361
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Tau, a.a. 210-241, clon Tau-5
ascites fluid, clone Tau-5, Chemicon®
Sinónimos:
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
Tau-5, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Las proteínas asociadas a los microtúbulos, o MAPS, se unen a las subunidades de tubulina de las estructuras microtubulares y regulan su estabilidad funcional. En las células, las MAP se unen a los monómeros de tubulina y a la tubulina multimerizada. La unión de la MAP a la tubulina multimerizada estabiliza aún más la formación de estructuras de microtubulina de orden superior. La unión de la MAP a las estructuras microtubulares está mediada por fosforilación a través de la cinasa regulada por afinidad de los microtúbulos (MARK). La fosforilación libera las MAP unidas a los microtúbulos, desestabilizando la estructura e impulsando el desmontaje. Hay predominantemente dos tipos de MAP, la I y la II. La MAP de tipo II incluye la MAP2, la MAP4 y la tau, y se encuentra en el tejido nervioso. Existen seis isoformas de la tau en el tejido cerebral, que se distinguen por su número de dominios de unión. Tres isoformas tienen tres dominios de unión y las otras tres tienen cuatro dominios de unión. Los dominios de unión se encuentran en el extremo carboxi-terminal de la proteína y tienen carga positiva, lo que permite que se unan al microtúbulo cargado negativamente. Las isoformas con cuatro dominios de unión son mejores en la estabilización de los microtúbulos que las que tienen tres dominios de unión.
Specificity
Tau bovina, de rata y humana.
Immunogen
Epítopo: aa 210-241
Tau bovina
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Tau, a.a. 210-241, clon Tau-5, detecta el nivel de Tau; se ha publicado y validado para utilizar en IH y WB.
Inmunohistoquímica:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en inmunohistoquímica.
Inmunotransferencia:
Reconoce isoformas fosforiladas y no fosforiladas de tau que varían en tamaño de 45 a 68 kDa.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia Western en lisados PC12.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:500 de este lote permitió detectar la proteína Tau en 10 μg de lisados PC12.
Target description
45-68 kDa
Linkage
Sustituye a: MAB10417
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón no purificada líquido ascítico que no contiene conservantes.
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral, lisado de células PC12
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Elevated tauopathy and alpha-synuclein pathology in postmortem Parkinson's disease brains with and without dementia.
Wills, J; Jones, J; Haggerty, T; Duka, V; Joyce, JN; Sidhu, A
Experimental neurology null
Mien V Hoang et al.
PloS one, 5(10), e13612-e13612 (2010-11-05)
Successful neovascularization requires that sprouting endothelial cells (ECs) integrate to form new vascular networks. However, architecturally defective, poorly integrated vessels with blind ends are typical of pathological angiogenesis induced by vascular endothelial growth factor-A (VEGF), thereby limiting the utility of
Age-dependent effects of A53T alpha-synuclein on behavior and dopaminergic function.
Oaks, AW; Frankfurt, M; Finkelstein, DI; Sidhu, A
Testing null
Elisabet Augé et al.
Scientific reports, 9(1), 2063-2063 (2019-02-16)
Corpora amylacea are spherical bodies of unknown origin and function, which accumulate in the human brain during the aging process and neurodegenerative disorders. In recent work, we reported that they contain some neo-epitopes that are recognized by natural IgMs, revealing
Atsuko Kubo et al.
The Journal of comparative neurology, 527(5), 985-998 (2018-11-09)
Tau is a microtubule-associated protein (MAP) that is localized to the axon. In Alzheimer's disease (AD), the distribution of tau undergoes a remarkable alteration, leading to the formation of tau inclusions in the somatodendritic compartment. While the abnormal aggregated tau