MAB3574-C
Anticuerpo anti-vinculina, clon VIIF9 (7F9), sin líquido ascítico
clone VIIF9 (7F9), from mouse
Sinónimos:
Metavinculin, Meta-vinculin, MV, Vinculin
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
VIIF9 (7F9), monoclonal
species reactivity
rat, mouse, rabbit, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VCL(7414)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: en una dilución 1:1 000 de un lote representativo se detectó la vinculina en cortes de tejido renal y colónico humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la vinculina en lisados de HEK293 y HepG2 (Veronese, A., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108(12):4840-4845).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): el clon VII F7 reaccionó por igual con la vinculina y la meta-vinculina humanas por inmunotransferencia y reconoció todas las variantes de la vinculina (α α′, β, γ) y la meta-vinculina (α & β) resueltas por isoelectroenfoque (Glukhova, M.A., et al. (1990). J. Biol. Chem. 265:13042-13046).
Análisis mediante inmunofluorescencia: un lote representativo inmunotiñó mediante inmunohistoquímica fluorescente la proteína de adhesión focal vinculina en cortes de músculo esquelético y cardíaco de ratón congelados fijados con acetona (Belkin, A.M., et al. (1996). J. Cell Biol. 132(1- 2):211-226).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó un aumento del tamaño promedio y el número de adherencias focales por célula después de la atenuación de los genes mediados por miR-200 mediante tinción inmunocitoquímica fluorescente de células de cáncer de mama humano MDA-MB-231 permeabilizadas con Triton X-100 y fijadas con paraformaldehído (Bracken, C.P., et al. (2014). EMBO J. 33(18):2040-2056).
Análisis de inmunocitoquímica: un lote representativo inmunotiñó por inmunocitoquímica fluorescente la proteína de adhesión focal vinculina en fibroblastos humanos permeabilizados con Tritón X-100 y fijados con paraformaldehído (Addad, S., et al. (2011). Mar. Drugs. 9(6):967-983).
Análisis de inmunocitoquímica: un lote representativo inmunotiñó por inmunocitoquímica fluorescente la proteína de adhesión focal vinculina en células epiteliales intestinales humanas fijas (HIEC) (Gagné , D., et al. (2010). J. Cell Physiol. 222(2):387-400).
Análisis mediante inmunocitoquímica: lotes representativos inmunotiñeron por inmunocitoquímica fluorescente la proteína de adhesión focal vinculina en fibroblastos embrionarios de rata REF52, fibroblastos cutáneos de ratón, condrocitos de conejo y células MCF-7 humanas permeabilizados con Triton X-100 y fijados con paraformaldehído (Akimov, S.S., et al. (2000). J. Cell Biol. 148(4):825-838; Jurjus, R.A., et al. (2008). Wound Repair Regen. 16(5):649-660; Yamamoto, K., et al. (2007). Biomaterials. 28(10):1838-1846; Poppe, M., et al. (2007). Oncogene. 26(24):3462-3472).
Estructura celular
es un anticuerpo contra la vinculina para uso en Western Blotting
, inmunohistoquímica (parafina), inmunofluorescencia
Inmunocitoquímica.
Comunicación citoesquelética
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectó la vinculina en 10 µg de lisado de células HepG2.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Other Notes
Disclaimer
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c