SAB4200729
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, VIN-11-5
Sinónimos:
Anti-MV, Anti-Metavinculin, Anti-VINC1
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Vinculin antibody, Mouse monoclonal, clone VIN-11-5, purified from hybridoma cell culture
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
VIN-11-5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~120 kDa
reactividad de especies
human, monkey, rat, mouse, guinea pig, bovine, hamster, chicken, dog
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using mouse myoblast C2C12 cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Vcl(22330)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)