Documentos clave
MAB3404-C
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-citoqueratina 18, clon CK2 (sin líquido ascítico)
clone CK2, 1 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
Keratin, type I cytoskeletal 18, Cell proliferation-inducing gene 46 protein, Cytokeratin-18, CK-18, Keratin-18, K18
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CK2, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT18(3875)
General description
La citoqueratina 18, también conocida como queratina, tipo I citoesquelética 18, proteína del gen 46 inductor de proliferación celular, CK-18, queratina-18 o K18, y codificada por el gen KRT18/CYK18/PIG46, está implicada en la captación de complejos trombina-anti-trombina por las células hepáticas. Cuando la proteína está fosforilada desempeña un papel en la reorganización de los filamentos. La citoqueratina-18 junto con la queratina-8 y la IL-6 participan también en la protección de barrera de la piel, y la citoqueratina-18 a menudo forma un complejo con la citoqueratina 8. La citoqueratina-18 se expresa en el colon, la placenta, el epitelio hepático y muchos otros tejidos. La citoqueratina 18 de las células epiteliales es escindida por las caspasas durante la apoptosis para producir un fragmento CK-18 específico de la apoptosis que es la base de muchos ensayos de detección de la apoptosis.
Specificity
El anticuerpo reacciona con la citoqueratina 18 humana y se utiliza para teñir muestras experimentales de una amplia variedad de epitelios simples y epitelios glandulares simples (por ejemplo, epitelios intestinal, respiratorio y urinario) y epitelios de transición (por ejemplo, vejiga), pero los epitelios pavimentosos estratificados no se tiñen (por ejemplo, esófago, epidermis).
Immunogen
Preparación citoesquelética de células HeLa que expresan la citoqueratina 18 humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: Una dilución 1:2 000 de un lote representativo detectó la citoqueratina 18 en el tejido placentario humano.
Análisis inmunohistoquímico: Un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la citoqueratina 18 en tejido vesical (Moll, R., et al (1988). Am. J. Pathol. 132(1): 123-44.)).
Análisis mediante Inmunohistoquímica: Un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la citoqueratina 18 en carcinoma ductal de mama, epitelioma de células basales, carcinoma epidermoide de la lengua, carcinoma epidermoide de la epiglotis y carcinoma epidermoide del esófago (Debus, E., et al (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la citoqueratina 18 en lisado de células HeLa (Debus, E., et al. (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Análisis mediante inmunofluorescencia: Un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la citoqueratina 18 en tejido epitelial humano, útero (glándulas del cuello uterino), glándulas submucosas del esófago y tejido placentario (Debus, E., et al (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-citoqueratina 18, clon CK2 (sin líquido ascítico) está validado para utilizar en IHC, inmunoelectrotransferencia (WB) e inmunofluorescencia para la detección de la citoqueratina 18.
Subcategoría de investigación
Citoqueratina
Quality
Análisis mediante inmunohistoquímica: Una dilución 1:50 de este anticuerpo detectó la citoqueratina 18 en tejido de cáncer colorrectal humano.
Target description
~ 48 kDa calculados
Linkage
Sustituye a: 04-586
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c