05-623-Z
Anti-RNA polymerase II Antibody, clone CTD4H8, Ascites Free
clone CTD4H8, from mouse
Sinónimos:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CTD4H8, monoclonal
reactividad de especies
mouse, yeast, rat, human
técnicas
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 and 1:250 dilution from a representative lot detected RNA polymerase II in HeLa and A431 cells, respectively.
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RNA polymerase II in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable