Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
MAB331-C
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-SNAP-25, clon SP14(sin ascitis)
clone SP14, from mouse
Sinónimos:
Synaptosomal-associated protein 25, SNAP-25, Super protein, SUP, Synaptosomal-associated 25 kDa protein, SNAP-25
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SP14, monoclonal
species reactivity
monkey, bovine, mouse, rat, guinea pig, human
technique(s)
activity assay: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNAP25(6616)
General description
La proteína 25 asociada al sinaptosoma (UniProt P60880; también conocida como SNAP-25, SUP, súper proteína, proteína de 25 kDa asociada al sinaptosoma) está codificada por el gen SNAP25 (también conocido como SNAP) (ID del gen 6616) en humanos. La SNAP-25 pertenece a la superfamilia de proteínas SNARE, receptor soluble de proteína de fijación (SNAP) del factor sensible a la N-etilmaleimida (NSF) que intervienen en la mediación de eventos de fusión vesicular. La diana o t-SNARE ubicada en las membranas de los compartimientos diana forman subcomplejos estables y se acoplan a la vesícula o v-SNARE de las membranas de las vesículas de transporte para facilitar la fusión. La SNAP-25 es una proteína t-SNARE del complejo trans-SNARE que ejecuta la fusión entre la vesícula sináptica y la membrana plasmática. La SANP-25 no tiene un dominio transmembrana y está anclada a la cara citosólica de las membranas a través de las cadenas palmitoil laterales covalentemente unidas a los residuos de cisteína.
Specificity
El clon SP41 reconoce ambas isoformas, la SNAP-25 A y la B. El clon SP41 es reactivo contra la SNAP-25 endógena o expresada exógenamente en células COS, pero no contra la SNAP-25 expresada en E. coli, lo que indica una antigenicidad dependiente de la modificación postraduccional.
Immunogen
Epítopo: Mitad N-terminal
Proteínas cerebrales humanas inmunoprecipitadas con EP10 (Nº de ref. MAB332).
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-SNAP-25, clon SP14 (sin ascitis) es un anticuerpo contra la SNAP-25 para utilizar en inmunoelectrotransferencia, inmunohistoquímica (parafina), microscopia electrónica y ensayo de actividad.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebral humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó la SNAP-25 en 10 µg de lisado de tejido cerebral humano.
Target description
~25 kDa observados
Linkage
Sustituye a: MAB331
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM sin conservantes.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Most peptide-containing sensory neurons lack proteins for exocytotic release and vesicular transport of glutamate.
Morris, JL; Konig, P; Shimizu, T; Jobling, P; Gibbins, IL
The Journal of Comparative Neurology null
Calpain activity contributes to the control of SNAP-25 levels in neurons.
Grumelli, C; Berghuis, P; Pozzi, D; Caleo, M; Antonucci, F; Bonanno, G; Carmignoto et al.
Molecular and Cellular Neurosciences null
Autoregulation in PC12 cells via P2Y receptors: Evidence for non-exocytotic nucleotide release from neuroendocrine cells.
Hussl, S; Kubista, H; Boehm, S
Purinergic Signaling null
Heterogeneous expression of SNAP-25 in rat and human brain.
Garbelli, R; Inverardi, F; Medici, V; Amadeo, A; Verderio, C; Matteoli, M; Frassoni, C
The Journal of Comparative Neurology null
B Ray et al.
Neuroscience, 184, 139-150 (2011-04-12)
Both environmental stress and anxiety may represent important risk factors for Alzheimer's disease (AD) pathogenesis. Previous studies demonstrate that restraint stress is associated with increased amyloid beta (Aβ) and decreased brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels in the brain. Aβ deposition