Key Documents
AB5585-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-recoverina
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Cancer-associated retinopathy protein, Cancer-associated retinopathy antigen, Protein CAR, Recoverin
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Rcvrn(19674)
General description
La recoverina (UniProt P35243; también conocida como antígeno de retinopatía asociada al cáncer, proteína de retinopatía asociada al cáncer, Proteína CAR) está codificada por el gen RCVRN (también conocido como RCV1) (ID del gen 5957) en humanos. La proteína fotorreceptora recoverina es miembro de las proteínas neuronales sensoras de calcio (NCS) mano EF. La recoverina se produce inicialmente como una proteína de 200 aminoácidos cuyo iniciador N-terminal metionina se elimina después de la traducción. La recoverina está compuesta por cuatro dominios mano EF (a.a. 25-60, 61-96, 97-132, 147-182), de los cuales la segunda y la tercera región mano EF intervienen en la unión de baja y alta afinidad, respectivamente, del calcio. En las células fotorreceptoras, la recoverina actúa como un inhibidor dependiente de Ca2+ del receptor cinasa 1 acoplado a la proteína G (GRK1). La recoverina desempeña un papel importante en la adaptación dependiente de calcio de los conos y los bastones a la luz. La recoverina retrasa la respuesta de conos y bastones bajo luz tenue cuando la [Ca2+] es elevada al inhibir la fosforilación del pigmento visual catalizada por GRK1, pero tiene poco efecto durante la adaptación de la luz cuando la [Ca2+]i es baja.
Immunogen
Epítopo: Dominio mano EF 4
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a una secuencia del dominio mano EF 4 de la recoverina humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la recoverina en cortes de tejido retiniano humano y de rata.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-recoverina detecta el nivel de recoverina y ha sido publicado y validado para utilizar en Western Blotting e inmunohistoquímica.
Subcategoría de investigación
SNP y sensorial
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido retiniano humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,25 µg/ml de este anticuerpo detectaron la recoverina en 10 µg /ml de lisado de tejido retiniano humano.
Target description
~23 kDa observados.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Biju B Thomas et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 752958-752958 (2021-11-13)
End-stage age-related macular degeneration (AMD) and retinitis pigmentosa (RP) are two major retinal degenerative (RD) conditions that result in irreversible vision loss. Permanent eye damage can also occur in battlefields or due to accidents. This suggests there is an unmet
Chien-Hui Lo et al.
The Journal of clinical investigation, 134(13) (2024-07-01)
Mitochondria-related neurodegenerative diseases have been implicated in the disruption of primary cilia function. Mutation in an intrinsic mitochondrial complex I component NDUFAF2 has been identified in Leigh syndrome, a severe inherited mitochondriopathy. Mutations in ARMC9, which encodes a basal body
Bin Lin et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(11), 34-34 (2020-09-19)
To study if human embryonic stem cell-derived photoreceptors could survive and function without the support of retinal pigment epithelium (RPE) after transplantation into Royal College of Surgeons rats, a rat model of retinal degeneration caused by RPE dysfunction. CSC14 human