Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
MAB2166
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína huntingtina, a.a. 181-810, clon 1HU-4C8
ascites fluid, clone 1HU-4C8, Chemicon®
Sinónimos:
Huntingtin, Huntington′s Disease Protein, HD Protein
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1HU-4C8, monoclonal
species reactivity
rat, rabbit
species reactivity (predicted by homology)
mouse, human, hamster, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
La enfermedad de Huntington (HD) es una enfermedad hereditaria, progresiva y neurodegenerativa caracterizada por cambios en la personalidad, deterioro motor y demencia subcortical. La base molecular de la enfermedad implica la expansión del trinucleótido CAG, que codifica la poliglutamina en el primer exón de un gen del cromosoma cuatro (4p16.3), que normalmente produce una proteína huntingtina de 3136 a.a. (~350 kDa) ampliamente expresada con función poco clara. La proteína se encuentra en la región perinuclear junto con los microtúbulos, y en la región del centrosoma junto con la gamma-tubulina. La huntingtina es necesaria para la supervivencia neuronal y participa en el tráfico de las vesículas sinápticas y la unión de los microtúbulos, y puede que también desempeñe un papel en la apoptosis. En la enfermedad de Huntington, las células neuronales con la forma mutante de huntingtina poseen agregaciones intranucleares del fragmento N-terminal, causando inclusiones dañinas en ubicaciones perinucleares y la muerte de las neuronas estriatales. La huntingtina nativa y la anti-huntingtina reducen la agregación y la toxicidad celular de la forma mutante de la huntingtina en los modelos de corea de Huntington en células de mamíferos. Se sabe que la huntingtina interacciona con la GAPDH, HAP-1, SP1 y TAFII130.
Specificity
Proteína huntingtina. Sin reactividad cruzada detectable con otras proteínas mediante inmunoelectrotransferencia.
Immunogen
Epítopo: a.a. 181-810
Fragmento de huntingtina desde el a.a. 181 al 819 como proteína de fusión.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
ELISA:
Se utilizó una dilución 1:500 - 1:5 000 de un lote anterior en ELISA.
Inmunohistoquímica:
Se utilizó una dilución 1:500-1:5 000 de un lote anterior en cortes incluidos en parafina congelados y tratados en horno microondas (tejido humano).
Inmunocitoquímica:
se utilizó 1:500-1:5 000 de un lote anterior en células transfectadas.
Inmunoprecipitación:
Se utilizó una dilución 1:500 - 1:5 000 de un lote anterior en inmunoprecipitación.
Inmunoelectrotransferencia:
1:500-1:5000. Debe detectar una banda que migre a aproximadamente 350-400 kDa por inmunoelectrotransferencia (Western blot) (Nature Genetics 10:104-110.).
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo anti-proteína huntingtina, a.a. 181-810, clon 1HU-4C8, es un anticuerpo contra la proteína huntingtina para utilizar en ELISA, IC, IH(P), IP y WB.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000 de este lote detectó la proteína huntingtina en 10 μg de lisados de cerebro de rata.
Target description
~ 350-400 kDa
Physical form
Líquido ascítico, IgG1κ monoclonal murina que no contiene conservantes
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisado de corteza cerebral humana sana
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Spatial and temporal requirements for huntingtin (Htt) in neuronal migration and survival during brain development.
Tong, Y; Ha, TJ; Liu, L; Nishimoto, A; Reiner, A; Goldowitz, D
The Journal of Neuroscience null
Persistence of morning anticipation behavior and high amplitude morning startle response following functional loss of small ventral lateral neurons in Drosophila.
Sheeba, V; Fogle, KJ; Holmes, TC
Testing null
Localization of BDNF mRNA with the Huntington's disease protein in rat brain.
Ma, B; Culver, BP; Baj, G; Tongiorgi, E; Chao, MV; Tanese, N
Mol. Neurodegener. null
Huntingtin aggregation kinetics and their pathological role in a Drosophila Huntington's disease model.
Weiss, KR; Kimura, Y; Lee, WC; Littleton, JT
Genetics null
Genomic analysis of wig-1 pathways.
Sedaghat, Y; Mazur, C; Sabripour, M; Hung, G; Monia, BP
Testing null
Artículos
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.