Key Documents
MAB1976X
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-integrina αVβ3, clon LM609, conjugado con Alexa Fluor488
clone LM609, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Vitronectin Receptor, CD51/61
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LM609, monoclonal
species reactivity
rabbit, monkey, canine, avian, bovine, chicken, pig, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
General description
La familia integrina de receptores de adhesión celular consiste en al menos 16 heterodímeros asociados a la membrana, compuestos por una subunidad alfa y una beta que se asocian de manera no covalente. La estructura y la diversidad funcional de la familia de las integrinas se basan en las capacidades de emparejamiento de cada una de las subunidades alfa y beta. La clave de las interacciones moleculares entre los receptores de integrina y sus respectivos ligandos es el reconocimiento de la secuencia Arg-Gly-Asp (RGD), que se sabe que está presente en los componentes de la matriz extracelular fibronectina, vitronectina, colágeno, fibrinógeno y factor von Willebrand (Cheresh, 1991). La implicación de las integrinas en la proliferación vascular, la adhesión y la reparación de heridas ha sido bien documentada. El receptor de adhesión, la integrina alfaVbeta3, parece expresarse selectivamente en vasos sanguíneos en crecimiento y se ha identificado como un marcador de tejido vascular angiógeno (Brooks, 1994). Debido a su participación en la angiogénesis, la integrina alfaVbeta3 es uno de los receptores de integrina más intensamente estudiados.
Specificity
Reacciona con el complejo receptor alfaVbeta3 de la vitronectina, un receptor de adhesión dirigido por RGD. Se ha demostrado que el LM609 bloquea la adhesión de una línea celular de melanoma humano (M21) a la vitronectina, el fibrinógeno y el factor von Willebrand, así como a un péptido sintético que contiene DGR (Cheresh, 1987). En las membranas corioalantoideas de polluelo, se demostró que LM609 bloqueaba la angiogénesis inducida por bFGF y TNFalfa, pero no tenía efecto sobre los vasos preexistentes (Brooks, 1994). Si bien LM609 bloquea la unión celular a ligandos que contienen DGR, no interactúa directamente con el sitio de unión a DGR. En cambio, LM609 parece ser un inhibidor alostérico de la integrina alfaVbeta3, que se une a un epítopo conformacional resultante de la asociación postraduccional de las subunidades alfaV y beta3.
Immunogen
Receptor de adhesión purificado de la línea celular M21 del melanoma humano (Cheresh, 1987).
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Citometría de flujo: 1-3 μg de LM609 por 0,5 x 10e6 células en 100μl (Smith, 1996). Inmunoprecipitación: específicamente causa inmunoprecipitación del complejo integrina alfaVbeta3 que, cuando se resuelve mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras, da como resultado una banda de aproximadamente 130 kDa que corresponde a la subunidad alfaV y una banda de 105 kDa que corresponde a la subunidad beta3 (Cheresh, 1987).
Inmunofluorescencia: 5-10 μg/ml para la tinción de criocortes de 6 mm de membrana corioalantoidea de pollo tratada con bFGF fijada con acetona (Brooks, 1994). El LM609 también es eficaz en células y tejidos congelados, fijados con paraformaldehído al 4 %. Sin embargo, no es eficaz para la tinción inmunohistoquímica de cortes de tejido incluidos en parafina.
Inhibe la adhesión de las células a superficies recubiertas de vitronectina a 10-25 μg/ml.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Este anticuerpo anti-integrina αVβ3, clon LM609, conjugado con Alexa Fluor488 está validado para utilizarse en FC, IF para la detección de la integrina αVβ3.
Subcategoría de investigación
Integrinas
Physical form
Inmunoglobulina purificada mediante cromatografía de sefarosa proteína A, conjugada con Alexa Fluor 488. Formulación final en PBS 0.01M, AZIDA SÓDICA al 0,1 %, PH7.1, 15mg/ml de BSA.
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
CONTROL POSITIVO: líneas celulares de mieloma humano M21 y MoalphaV (Chen, 1995).
CONTROL NEGATIVO: células Mo (esta línea celular deriva de la M21 pero no expresa la integrina alfaV
Chen, 1995).
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Disclaimer
Alexa Fluor es una marca registrada de Molecular Probes, Inc.
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Andrew J Simnick et al.
ACS nano, 4(4), 2217-2227 (2010-03-26)
Multivalency is the increase in avidity resulting from the simultaneous interaction of multiple ligands with multiple receptors. This phenomenon, seen in antibody-antigen and virus-cell membrane interactions, is useful in designing bioinspired materials for targeted delivery of drugs or imaging agents.
Tanya Singh et al.
Journal of biomaterials applications, 29(3), 433-441 (2014-05-03)
The local microenvironment plays an important role in maintaining the dynamics of the extracellular matrix and the cell-extracellular matrix relationship. The extracellular matrix is a complex network of macromolecules with distinct mechanical and biochemical characteristics. Disruptions in extracellular matrix homeostasis
C Andrew Boswell et al.
Molecular pharmaceutics, 5(4), 527-539 (2008-06-10)
Ligand size and valency strongly influence the receptor uptake and clearance of tumor angiogenesis imaging agents. The structures of successful imaging agents exhibit a high degree of variability, encompassing small monovalent arginine-glycine-aspartic acid (RGD)-containing peptides, multivalent RGD-oligomers, and a monoclonal
Mannose 6-phosphate/insulin-like growth factor 2 receptor limits cell invasion by controlling alphaVbeta3 integrin expression and proteolytic processing of urokinase-type plasminogen activator receptor.
Schiller, HB; Szekeres, A; Binder, BR; Stockinger, H; Leksa, V
Molecular Biology of the Cell null