Documentos clave
MAB1913-C
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-procolágeno de tipo I, CT, clon PCIDG10 (sin ascitis)
clone PCIDG10, from mouse
Sinónimos:
Collagen alpha-1(I) chain, Procollagen Type I, CT, Alpha-1 type I collagen
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PCIDG10, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat, guinea pig
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
General description
La cadena alfa-1(I) del colágeno (UniProt P02452; también conocida como colágeno alfa-1 tipo I) está codificada por el gen COL1A1 (ID del gen 1277) en humanos. El colágeno es el componente principal de la matriz extracelular (MEC) y forma las fibrillas de los tendones, los ligamentos y los huesos. El colágeno tipo I consiste en dos cadenas alfa I y una cadena alfa 2. El colágeno alfa-1 tipo I se produce inicialmente como una preproforma de 1464 aminoácidos con una secuencia peptídica señal (a.a. 1-22) y dos secuencias propeptídicas (a.a. 23-161 y a.a. 1219 –1464), cuya eliminación produce la cadena alfa-1(I) madura. La cadena alfa-1(I) madura está compuesta principalmente por una región de triple hélice grande (a.a. 179-1192) entre dos segmentos no helicoidales conocidos como el telopéptido N-terminal (a.a. 162-178; numeración basada en la preproforma) y el telopéptido C-terminal (a.a. 1193-1218; numeración basada en la preproforma). El colágeno se puede extraer del tejido por medios enzimáticos o no enzimáticos. El colágeno extraído utilizando la enzima proteolítica pepsina corresponde a la región triple helicoidal grande, a la que se conoce como atelocolágeno porque la pepsina ha escindido los telopéptidos N y C terminales. Por otro lado, las preparaciones de colágeno obtenidas con medios no enzimáticos (por ejemplo, mediante extracción ácida) tienen los telopéptidos intactos en ambos extremos.
Specificity
Marca el propéptido carboxi-terminal del colágeno tipo I. No tiñe fibras de colágeno maduras en el tejido, sino que se localiza intracelularmente en células que producen pro-colágeno I.
Immunogen
Epítopo: región propéptido C-terminal
Pro-colágeno I humano.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50 de un lote representativo detectó el procolágeno tipo I en la piel de ratón, la piel de rata y el tejido muscular esquelético de rata.
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó inmunorreactividad del procolágeno tipo I en fibroblastos de tendón semitendinoso y gracilis humanos de pacientes sometidos a cirugía de reconstrucción tras ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) mediante inmunocitoquímica fluorescente (Bayer, M.L., et al (2012). Mech Ageing Dev. 133(5):246-254).
Análisis mediante citometría de flujo: un lote representativo detectó fibrocitos PICP+/CD45+ en células pulmonares de ratones tratados con bleomicina (Yeager, M.E., et al (2012). Eur Respir J. 39(1):104-111).
Análisis mediante citometría de flujo: un lote representativo detectó números y porcentajes más elevados de fibrocitos PICP+/CD45+ circulantes en muestras de sangre periférica de niños/jóvenes con hipertensión pulmonar (PH) que en muestras de individuos sanos (Reese, C., et al (2014). Front Pharmacol. 5-141).
Análisis mediante Inmunohistoquímica: un lote representativo detectó inmunorreactividad del procolágeno tipo I citoplásmico en células del estroma de lisado funcional de cortes de endometrio menstrual humano congelado (Gaide Chevronnay, H.P., et al (2009). Endocrinology. 150(11):5094-5105).
Análisis ELISA: un lote representativo detectó una diferente dependencia de la edad de la inmunorreactividad del propéptido C-terminal del procolágeno tipo I (PICP) en los ligamentos cruzados de cobayas Dunkin-Hartley (DH) propensas a artrosis y en cobayas de control de la cepa Bristol 2 (BS2) de edad semejante (Quasnichka, H.L., et al (2005). Arthritis Rheum. 52(10):3100-3109).
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-procolágeno de tipo I, CT, clon PCIDG10 (sin ascitis) está validado para utilizar en inmunohistoquímica (parafina), inmunocitoquímica, citometría de flujo y ELISA para la detección de procolágeno de tipo I.
Subcategoría de investigación
Adherencia (CAM)
Quality
Evaluada por inmunohistoquímica en tejido óseo humano.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50 de este anticuerpo detectó el procolágeno tipo I en tejido óseo humano.
Target description
140 kDa calculados
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM sin conservantes.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
J A McDonald et al.
The Journal of clinical investigation, 78(5), 1237-1244 (1986-11-01)
Excessive collagen deposition plays a critical role in the development of fibrosis, and early or active fibrosis may be more susceptible to therapeutic intervention than later stages of scarring. However, at present there is no simple method for assessing the
Héloïse P Gaide Chevronnay et al.
Endocrinology, 150(11), 5094-5105 (2009-10-13)
Coupling of focal degradation and renewal of the functional layer of menstrual endometrium is a key event of the female reproductive biology. The precise mechanisms by which the various endometrial cell populations control extracellular matrix (ECM) degradation in the functionalis
Yibo Yu et al.
International heart journal, 64(4), 632-640 (2023-07-31)
Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia that is harmful to human health. This study aims to explore the relationship between myosin light chain 4 (MYL4) and AF recurrence after radiofrequency ablation (RFA). Patients with AF (n = 85)
Monika L Bayer et al.
Mechanisms of ageing and development, 133(5), 246-254 (2012-03-08)
The aging process of tendon tissue is associated with decreased collagen content and increased risk for injuries. An essential factor in tendon physiology is transforming growth factor-β1 (TGF-β1), which is presumed to be reduced systemically with advanced age. The aim
Helen L Quasnichka et al.
Arthritis and rheumatism, 52(10), 3100-3109 (2005-10-04)
The influence of the cruciate ligaments in spontaneous osteoarthritis (OA) is not understood, although ligament rupture is known to cause secondary OA. Additionally, femoral notch narrowing at the anterior cruciate ligament (ACL) insertion site is associated with disease severity, but