234167
Anti-Collagen Type I Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Collagen I Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
mouse, human, rat
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1:200-1:500)
Immunofluorescence (1:20-1:40)
Immunoprecipitation (1:20-1:60)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Zimmermann, B., et al. 1992. Eur. Arch. Biol. 103, 93.
Schröter-Kermani, C., et al. 1991. Matrix 11, 428.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable