Merck
Todas las fotos(6)
Key Documents
MAB1501R
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-actina, clon C4
clone C4, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
actin, alpha 1, skeletal muscle, alpha skeletal muscle actin, MAB1501, MAB1501X, smooth muscle actin, SMA
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
C4, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA1(58)
General description
Las actinas son proteínas eucariotas ubicuas que actúan como unidades estructurales básicas multifuncionales de los microfilamentos citoesqueléticos. Desempeñan papeles cruciales en una amplia gama de procesos celulares, como la división celular, la migración celular, la remodelación de la cromatina, la regulación de la transcripción y el tráfico de vesículas. Estas funciones se atribuyen a su capacidad de formar filamentos, que se pueden ensamblar y desmontar rápidamente dependiendo de las necesidades de la célula. Se han comunicado al menos seis tipos diferentes de actina en mamíferos. Las actinas muestran alrededor del 90 % de homología de secuencia general, pero las isoformas no muestran patrones de expresión específicos de tejido, espaciales ni temporales, y solo se encuentra un 50-60 % de homología en sus 18 restos N-terminales. Las beta y gamma actinas, también conocidas como actinas citoplásmicas, están muy conservadas en los animales superiores y se expresan predominantemente en células no musculares, donde controlan la estructura celular. Exocitosis y motilidad. Son proteínas casi idénticas y difieren solo en cuatro aminoácidos de la región N-terminal. Las otras cuatro isoformas de actina se suelen encontrar en tipos específicos de tejido muscular adulto. Las actinas alfa-cardíacas y alfa-esqueléticas se expresan en los músculos cardiaco estriado y esquelético, respectivamente. Las actinas alfa y gamma se encuentran principalmente en el músculo liso vascular y en los músculos lisos entéricos, respectivamente. Se ha demostrado que en condiciones de unión al calcio, la beta-actina exhibe un comportamiento más dinámico que la gamma-actina con mayores tasas de polimerización y despolimerización. Además, las beta y gamma-actinas pueden copolimerizar fácilmente, y los filamentos resultantes exhiben tasas de polimerización y despolimerización que varían en función del cociente beta a gamma-actina (Lessard, JL., et al.(1988). Cell Motility Cytoskeleton 10(3); 349-362.
Specificity
El MAB1501R es un anticuerpo anti-pan-actina que se une a un epítopo en una región muy conservada de la actina; por lo tanto, este anticuerpo reacciona con las seis isoformas de la actina de vertebrados (Lessard, 1988). Reacciona con las formas globular (G) y filamentosa (F) de la actina y no interfiere en la polimerización de la actina para formar filamentos, en una proporción de hasta un anticuerpo por dos monómeros de actina. Sin embargo, este anticuerpo aumenta la extensión de la polimerización cuando se utiliza en una proporción menor de anticuerpo a actina. Además de marcar los miotubos, el anti-actina tiñe los mioblastos y los fibroblastos. Aunque el clon C4 se prepara como anticuerpo contra la actina de los músculos de la molleja de pollo, reacciona con las actinas de todos los vertebrados, así como con las actinas de Dictyostelium discoideum y Physarum polycephalum (Lessard, 1988).
Hasta la fecha, todas las especies animales y tipos de células con una forma de actina reaccionan mediante inmunofluorescencia indirecta o inmunotransferencia, incluida la actina vegetal.
Application
Este anticuerpo anti-actina, clon C4, está validado para utilizar en ELISA, IC, IH, IH(P), WB para la detección de actina y se ha publicado en más de 70 citas.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución de 10 μg/ml de un lote anterior (células 3T3 de ratón fijadas con metanol).
Inmunohistoquímica:
se utilizó una dilución de 10μg/ml de un lote anterior para cortes tratados con cacodilato sódico, formaldehído al 4 %, glutaraldehído al 3 % e incluidos en parafina {Ver Luciano, L et al. 2003}.
ELISA:
un lote anterior demostró ser fuertemente reactivo con la actina citoplásmica y muestra una unión significativa con las actinas de molleja, esqueléticas, arteriales y cardíacas. También muestra una unión significativa a Dictyostelium discoidum y Physarum polycephalum.
Transferencia Western:
1-20 µg/ml. En los homogeneizados de músculo sometidos a SDS-PAGE, reacciona de forma relativamente uniforme con una proteína de 43 kD presente en los tejidos esquelético, cardíaco, de molleja y aorta. Parece reaccionar con todas las isoformas de actina que se encuentran en esas preparaciones y muestra una fuerte reacción con la alfa-actina que se encuentra en el músculo esquelético, cardíaco y arterial (Otey, 1987).
Inmunohistoquímica:
10µg/ml para cortes incluidos en parafina, tratados con formaldehído al 4 %, glutaraldehído al 3 % y cacodilato sódico {Ver Luciano, L et al. 2003}.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia Western en lisados Hela.
Análisis mediante transferencia Western:
una dilución 1:1000 de este lote permitió detectar la actina en 10 μg de lisado HeLa.
Target description
43 kDa
Physical form
Proteína G purificada en Tris-Glicina 0,1 M (pH 7,4) NaCl 150 mM con NaN3 al 0,05 %.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
E Hervouet et al.
Cell death & disease, 1, e8-e8 (2010-01-01)
Disruption of apoptosis is considered as an important factor aiding tumorigenesis, and aberrant DNA methylation of apoptosis-associated genes could be an important and significant mechanism through which tumor cells avoid apoptosis. However, little is known about (1) the impact of
Evidence that proteasome-dependent degradation of the retinoblastoma protein in cells lacking A-type lamins occurs independently of gankyrin and MDM2.
Nitta, RT; Smith, CL; Kennedy, BK
Testing null
Characterization of transport protein expression in multidrug resistance-associated protein (Mrp) 2-deficient rats.
Johnson, BM; Zhang, P; Schuetz, JD; Brouwer, KL
Drug Metabolism and Disposition null
A R Burke et al.
Neuroscience, 197, 269-279 (2011-09-22)
Components of the brain's dopaminergic system, such as dopamine receptors, undergo final maturation in adolescence. Exposure to social stress during human adolescence contributes to substance abuse behaviors. We utilized a rat model of adolescent social stress to investigate the neural
Kazuhiro Sakamaki et al.
Molecular biology and evolution, 31(12), 3282-3301 (2014-09-11)
The caspases, a family of cysteine proteases, play multiple roles in apoptosis, inflammation, and cellular differentiation. Caspase-8 (Casp8), which was first identified in humans, functions as an initiator caspase in the apoptotic signaling mediated by cell-surface death receptors. To understand