Key Documents
HRNKLMAG-51K-01
Millipore
Microesferas magnéticas MILLIPLEX® Human RANKL - Uni-Plex - Análisis del metabolismo
This MILLIPLEX MAP Human RANKL Magnetic Bead- Single Plex, HRNKLMAG-51K-01 is a Metabolism single plex assay. The analyte available for this kit is RANKL.
Sinónimos:
Human RANKL Detection, Human RANKL Magnetic Beads, RANKL Magnetic Bead Kit
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Quality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 92%
sensitivity: 5.0 pg/mL
standard curve range: 4.88-20,000 pg/mL
technique(s)
multiplexing: suitable
UniProt accession no.
compatibility
configured for Single Plex
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
El metabolismo óseo es el proceso dinámico de depósito y reabsorción ósea continua, controlado por osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Mientras que los osteoblastos y los osteocitos (osteoblastos rodeados de matriz) son responsables del depósito de hueso, los osteoclastos son responsables de la resorción ósea. Ambos son necesarios para mantener la estructura ósea, así como un suministro adecuado de calcio. Para mantener el equilibrio metabólico, estas células dependen de vías de señalización complejas en las que intervienen hormonas y citocinas para lograr tasas adecuadas de crecimiento y diferenciación. La proteína ligando del receptor activador del factor nuclear B (RANKL) activa los osteoclastos y ha sido implicado en enfermedades óseas degenerativas como la artritis reumatoide y la osteomielitis.
El kit MILLIPLEX® Human RANKL Single Plex se utiliza para la cuantificación del RANKL en muestras de suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular/tisular humanas. Este kit tiene un formato de 96 pocillos, contiene un cóctel estándar liofilizado, dos controles de calidad de ensayo internos y puede medir hasta 38 muestras por duplicado.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Hueso
Application
  • Analito: RANKL
  • Tipo de muestra recomendado: Suero, plasma, sobrenadantes y lisados de cultivo celular o tisular humanos
  • Dilución recomendada de la muestra: 25 ul por pocillo de suero o plasma diluido 1:2; puede que sea necesario diluir las muestras de cultivo celular/tisular con un medio de control adecuado
  • Tiempo de análisis: Durante la noche (16-18 horas) a 2-8°C
  • Categoría de investigación: Metabolismo
  • Subcategoría de investigación: Hueso
Packaging
Todo lo que necesita en un solo kit.
Other Notes
Póngase en contacto con el servicio técnico para conocer la linealidad de la dilución.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite la Librería de documentos
Janaina Ramalho et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 34(9), 1574-1584 (2019-07-04)
Bone mineral density (BMD) loss is a known complication of human immunodeficiency virus (HIV) infection and its treatment, particularly with tenofovir disoproxil fumarate (TDF)-containing antiretroviral regimens. Although renal proximal tubular dysfunction and phosphaturia is common with TDF, it is unknown
Panagiota Klentrou et al.
Children (Basel, Switzerland), 8(11) (2021-11-28)
Thirteen female adolescent soccer players (14.3 ± 1.3 years) participated in a cross-over, double-blind trial examining the effects of Greek yogurt (GY) consumption on bone biomarkers during 5 days of intense soccer training. The study took place over two intervention
Maria H Pham et al.
Journal of tissue engineering, 10, 2041731419828950-2041731419828950 (2019-02-26)
The attachment of implants relies on bone and soft tissue biocompatibility. The aim of this article is to investigate the effect of fluoride-modified metallic titanium (Ti) surfaces (Ti-F) on proliferation and differentiation of human gingival fibroblasts. Human gingival fibroblast cells
Péter Jávor et al.
International journal of molecular sciences, 23(14) (2022-07-28)
There is growing evidence regarding the role of mitochondrial dysfunction in osteoarthritis (OA) and rheumatoid arthritis (RA). However, quantitative comparison of synovial mitochondrial derangements in these main arthritis forms is missing. A prospective clinical study was conducted on adult patients
Joel L Prowting et al.
Frontiers in nutrition, 9, 840973-840973 (2022-05-17)
Dairy products and impact exercise have previously been identified to be independently beneficial for bone mineral properties, however, it is unknown how the combination of these two osteogenic interventions may alter acute bone turnover. Using a randomized crossover design, we
Contenido relacionado
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.