Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
HFSAMPLE02
Millipore
Hi-Flow Plus 2mil paquete de muestra
backing thickness 2 mil, size 30.5 cm × 25 cm, pack of 10 sheets (2 sheets of each speed)
Sinónimos:
Paquete de muestra de variedad Hi-Flow Plus, HF, Hi-Flow, membrana de flujo lateral, membrana de inmunoanálisis, membrana de nitrocelulosa
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NA.28
packaging
pack of 10 sheets (2 sheets of each speed)
Quality Level
backing thickness
2 mil
size
30.5 cm × 25 cm
General description
Las membranas Hi-Flow Plus están diseñadas y optimizadas para ser utilizadas en pruebas de flujo lateral para diagnóstico rápido que requieren una uniformidad y un rendimiento superiores. Las pruebas de flujo lateral facilitan la detección o cuantificación rápida y práctica de analitos tales como los anticuerpos y los antígenos presentes en muestras biológicas, como sangre, saliva y orina. Las membranas Hi-Flow™ Plus son ideales para dichas aplicaciones. Disponibles en una variedad de tiempos de flujo capilar y de opciones de refuerzo, elegir las membranas Hi-Flow™ Plus puede mejorar el rendimiento del ensayo y ofrecer flexibilidad para cumplir con una amplia gama de requisitos de diseño del ensayo. Este práctico paquete de muestras de variedad contiene 10 láminas; 2 de cada una de las membranas Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 180 con refuerzo de 2 mil.
Application
  • Hi-Flow Plus membrane is a critical raw material suitable for use in a broad range of Lateral Flow test applications, including Infectious Disease testing (COVID-19, HIV, Influenza, Malaria, STDs etc.), as well as in women’s health, biomarker detection, drugs of abuse testing, drug development, environmental testing, agricultural applications, food safety, product quality testing and animal health.
  • Hi-Flow Plus membranes are suitable for use with all lateral flow test techniques including competitive, sandwich, and multiplex detection assays.
  • They are optimised for use in both qualitative and quantitative test types and pair well with lateral flow detector particles including colloidal gold nanoparticles, dyed/ fluorescent microspheres etc.
  • Hi-Flow Plus membranes are suitable for use in lateral flow tests designed to detect analytes present in a broad range of samples matrices including, blood, saliva, urine, nasopharyngeal swabs, sweat and others.
Features and Benefits
CARACTERÍSTICAS:
  • Química de superficie y flujo constantes, proceso de fabricación robusto
  • Química de superficie patentada optimizada para aplicaciones de flujo lateral
  • Alto nivel de calidad: MQ400
  • Socio y marca de confianza con décadas de experiencia en la fabricación de membranas
  • Gran capacidad de producción, elevados niveles de existencias, múltiples líneas de fabricación
  • Prácticos envases de muestras disponibles en varios formatos
  • Cantidades a escala de fabricación disponibles para compras virtuales con envío inmediato.
Ofrecemos una solución completa; junto con las membranas Hi-Flow Plus ofrecemos materias primas para toda la secuencia de trabajo del flujo lateral, así como servicios de desarrollo analítico (incluye enlace a los servicios de desarrollo de pruebas de flujo lateral (sigmaaldrich.com))BENEFICIOS:
  • Tiempo de flujo capilar y grosor de la membrana constantes
  • La morfología de superficie superior permite una distribución de flujo uniforme y constante de los reactivos por la superficie de la membrana
  • Formación de líneas problema y de control nítidas, intensas y uniforme
  • Mejor sensibilidad de la prueba
  • Excelente uniformidad intra e interlote.
  • Mejor sensibilidad de la prueba
  • Excelente reproducibilidad
  • Mejora de los rendimientos de fabricación de pruebas de flujo lateral.
  • Plazos de ejecución y entrega rápidos.
  • Sin interrupción de suministro
  • Excelente soporte técnico
Packaging
Dos (2) láminas de cada una de las membranas Hi-Flow Plus 75, 90, 120, 135, 180 con refuerzo de 2 mil
Legal Information
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials