Key Documents
HADK1MAG-61K
Millipore
Panel 1 de microesferas magnéticas de adipocina humana MILLIPLEX® 1- Análisis endocrinológico múltiple
The Human Adipokine Panel 1, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of five biomarkers in human serum or plasma samples.
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Quality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 87%
(Resistin)
accuracy: 89%
(Adiponectin)
sensitivity: 10 pg/mL
(MinDC+2SD; Adipsin)
sensitivity: 21 pg/mL
(MinDC+2SD; Adiponectin)
sensitivity: 3.5 pg/mL
(MinDC+2SD; Lipocalin-2/NGAL)
sensitivity: 4.4 pg/mL
(MinDC+2SD; Resistin)
sensitivity: 5.8 pg/mL
(MinDC+2SD; PAI-1)
standard curve range: 13-200,000 pg/mL
(Adipsin)
standard curve range: 26-400,000 pg/mL
(Adiponectin)
standard curve range: 3.2-50,000 pg/mL
(Lipocalin-2/NGAL)
standard curve range: 6.4-100,000 pg/mL
(Resistin)
standard curve range: 9.6-150,000 pg/mL
(PAI-1 (total))
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <10%
(Adipsin)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <15%
(Adiponectin)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <15%
(Lipocalin-2/NGAL)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <20%
(PAI-1 (total))
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <20%
(Resistin)
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
Antes se pensaba que el papel del tejido adiposo blanco se limitaba al almacenamiento de energía y a la protección de los órganos internos. El descubrimiento de la secreción de leptina por los adipocitos en 1994 llevó al reconocimiento de que el tejido adiposo blanco interviene en una variedad de procesos metabólicos y fisiológicos. Los adipocitos segregan varias hormonas denominadas adipocinas con funciones que incluyen el apetito y el equilibrio energético, la sensibilidad a la insulina y el metabolismo lipídico. La adipocina adiponectina participa en la regulación del metabolismo de los lípidos y la glucosa, influyendo por tanto en la respuesta del organismo a la insulina. La adiponectina también tiene efectos antiinflamatorios en el revestimiento celular de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que podría ayudar a explicar la asociación entre niveles elevados y un riesgo reducido de ataque cardíaco.
El panel 1 de adipocinas humanas MILLIPLEX® es un kit que se utiliza para la cuantificación simultánea de cualquiera o todos los analitos siguientes en muestras de suero o plasma: adiponectina, adipsina, lipocalina-2/NGAL, PAI-1 total y resistina. Este kit tiene un formato de 96 pocillos, contiene un cóctel estándar liofilizado, dos controles de calidad de ensayo internos y puede medir hasta 38 muestras por duplicado.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Metabolismo
Application
  • Analitos: adiponectina adipsina lipocalina-2/NGAL PAI-1 (total), resistina
  • Tipo de muestra recomendado: Suero y plasma humanos
  • Dilución recomendada de la muestra: 25 μl por pocillo de suero o plasma diluidos1:400
  • Tiempo de ejecución del análisis: Durante la noche (16-18 horas) a 2-8°C
  • Categoría de investigación: Metabolismo
  • Subcategoría de investigación: Endocrino
Features and Benefits
Diseñe su kit múltiple eligiendo los analitos disponibles en este panel.
Other Notes
Póngase en contacto con el servicio técnico para conocer la linealidad de la dilución.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite la Librería de documentos
Vinicius J B Martins et al.
The British journal of nutrition, 112(6), 937-944 (2014-07-30)
Undernutrition in early life has been reported to be closely associated with the development of non-communicable diseases in adulthood. Adequate treatment is important for reversing these effects. In the present study, we investigated the effects of undernutrition and anthropometric recovery
Emily Eruysal et al.
Alzheimer's & dementia (Amsterdam, Netherlands), 11, 646-653 (2019-09-14)
Lipocalin-2 is an acute-phase protein with pleotropic functions that has been implicated in several diseases including Alzheimer's disease (AD). However, it is unknown if circulating lipocalin-2 levels are altered in the preclinical stage of AD, where AD pathology has accumulated
A pilot study of active vitamin D administration and insulin resistance in African American patients undergoing chronic hemodialysis.
Hung, AM; Sundell, MB; Plotnikova, NE; Bian, A; Shintani, A; Ellis, CD; Siew, ED; Ikizler, TA
Journal of Renal Nutrition : the Official Journal of the Council on Renal Nutrition of the National Kidney Foundation null
Ida Heir Hovland et al.
European journal of nutrition, 59(3), 1013-1029 (2019-04-12)
To examine whether supplementation with low doses of fish or milk proteins would affect glucose regulation and circulating lipid concentrations in overweight healthy adults. Ninety-three overweight adults were assigned to receive 2.5 g protein/day from herring (HER), salmon (SAL), cod (COD)
Diana Silva et al.
PloS one, 14(4), e0215475-e0215475 (2019-04-19)
Adipose tissue-derived adipokines are pro-inflammatory cytokines involved in metabolic-related diseases and can be influenced by diet and exercise. We aimed to compare the effect of a Mediterranean (MdM) compared with Fast Food (FFM) meal on the exercise induced adipokines changes.
Contenido relacionado
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.