Key Documents
FHLP04700
Millipore
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 0,45 μm
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración Fluoropore
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®
Millipore
parameter
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
filter diam.
47 mm
thickness
109 μm , (typical)
gravimetric extractables
≤0.5%
matrix
Fluoropore®
pore size
0.45 μm pore size
>60 % porosity
bubble point
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
  • Fluoropore® es una membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) unida al soporte de polietileno de alta densidad (HDPE) para facilitar la manipulación.
  • La membrana hidrófoba tiene una amplia compatibilidad química, elevados caudales y uniformidad.
  • Ideal para clarificar ácidos, bases y disolventes; control de aire; filtrado o ventilación de gases; espectroscopia UV.
Application
  • Clarificación de ácidos, bases y disolventes
  • Filtración o ventilación de gases
  • Espectroscopia UV
  • Control de partículas
  • Filtración de fase móvil de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análisis de microplásticos
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany