Key Documents
FCMAB412F
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-colágeno tipo I-FITC Milli-Mark®, clon 5D8-G9
clone 5D8-G9, Milli-Mark®, from mouse
Sinónimos:
Alpha-1 type I collagen
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5D8-G9, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
General description
Los colágenos están muy conservados a lo largo de la evolución y se caracterizan por una repetición ininterrumpida del triplete “Glicina X Y” que es una parte necesaria de la estructura helicoidal triple. El colágeno tipo I (95 kDa) se encuentra en los huesos, la córnea, la piel y los tendones. Las mutaciones en el gen codificante están asociadas con la osteogénesis imperfecta, el síndrome de Ehlers Danlos y la osteoporosis idiopática. Las translocaciones recíprocas entre los cromosomas 17 y 22, donde se encuentran este gen y el gen del factor de crecimiento beta derivado de plaquetas, están asociadas con un tipo particular de tumor cutáneo llamado dermatofibrosarcoma protuberans, que resulta de la expresión no regulada del factor de crecimiento.
Specificity
El anticuerpo reconoce el colágeno de tipo I humano.
Immunogen
Colágeno tipo I humano purificado emulsionado en adyuvante completo de Freund.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-colágeno tipo I-FITC Milli-Mark, clon 5D8-G9, es un anticuerpo contra el colágeno tipo I para utilizar en FC.
Quality
Evaluado por citometría de flujo utilizando células HEK293T.
Target description
139 kDa calculados
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada conjugada con FITC en PBS con azida sódica al 0,1 % y 15 mg/ml de BSA.
Proteína A
Storage and Stability
Conservar refrigerado entre 2 y 8°C protegido de la luz en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células HEK293T
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Edmée Eyraud et al.
eLife, 12 (2023-07-26)
Bronchi of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are the site of extensive cell infiltration, allowing persistent contact between resident cells and immune cells. Tissue fibrocytes interaction with CD8+ T cells and its consequences were investigated using a combination of in
Tünde Mester et al.
PloS one, 11(9), e0162994-e0162994 (2016-09-16)
Fibrocytes appear to participate in inflammation and tissue remodeling in patients with thyroid-associated ophthalmopathy (TAO). These patients have increased frequencies of circulating TSH receptor (TSHR)- and CD40-positive fibrocytes, suggesting TSHR and CD40 may play roles in proinflammatory cytokine production, which
Meltem Guzelgulgen et al.
International journal of biological macromolecules, 180, 729-738 (2021-03-25)
Natural gums and mucilages from plant-derived polysaccharides are potential candidates for a tissue-engineering scaffold by their ability of gelation and biocompatibility. Herein, we utilized Glucuronoxylan-based quince seed hydrogel (QSH) as a scaffold for tissue engineering applications. Optimization of QSH gelation
Jiao Wu et al.
Nature communications, 13(1), 676-676 (2022-02-05)
Ferroptosis is a nonapoptotic cell death process that requires cellular iron and the accumulation of lipid peroxides. In progressive rheumatoid arthritis (RA), synovial fibroblasts proliferate abnormally in the presence of reactive oxygen species (ROS) and elevated lipid oxidation. Here we
Chun-Yu Lo et al.
Respiratory research, 18(1), 194-194 (2017-11-23)
Patients with severe asthma have increased airway remodelling and elevated numbers of circulating fibrocytes with enhanced myofibroblastic differentiation capacity, despite being treated with high doses of corticosteroids, and long acting β2-adrenergic receptor (AR) agonists (LABAs). We determined the effect of
Artículos
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Ver todo
Protocolos
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.