Documentos clave
FCMAB230P
Sigma-Aldrich
IgG1-k de ratón Milli-Mark®, clon MOPC-21, conjugado con PE
This Milli-Mark Anti-mouse IgG1-PE Antibody, clone MOPC-21 is validated for use in FC for the detection of mouse IgG1.
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
PE
antibody form
purified immunoglobulin
clone
MOPC-21, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La línea tumoral MOPC-21 que produce IgG1,k de ratón, es un plasmacitoma inducido por aceite mineral. El producto se origina y transporta intraperitonealmente en ratones BALB/c. La identidad y la pureza de la inmunoglobulina se establecen mediante inmunoelectroforesis (IEP) e inmunodifusión doble de Ouchterlony (ODD) antes de la conjugación. La electroforesis de la inmunoglobulina purificada, seguida de difusión frente a suero completo anti-ratón, IgG1 anti-ratón y cadena kappa anti-ratón, produce arcos de precipitación únicos. Mediante ODD, la preparación de inmunoglobulina purificada no reacciona con antisueros frente a la cadena ligera lambda de ratón, la IgA, la IgM, la IgG2a,la IgG2b y la IgG3 de ratón. La especificidad de la tinción de los los antígenos CD humanos mediante anticuerpos monoclonales debe verificarse estableciendo la cantidad de unión inespecífica a la población de células diana. Se recomienda incluir una inmunoglobulina no reactiva del mismo isotipo, concentración y relación molar F/P como control negativo para cada reactivo anticuerpo monoclonal utilizado en citometría de flujo u otros inmunoanálisis.
Specificity
Este anticuerpo de control del isotipo IgG1 de ratón no es reactivo con ningún antígeno conocido.
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Subcategoría de investigación
Anticuerpos de control de isotipo
Quality
Evaluado para utilizar como control del isotipo en citometría de flujo utilizando células Jurkat.
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada conjugada con PE en PBS con azida sódica al 0,1 % y 15 mg/ml de BSA.
Inmunoelectroforesis
Storage and Stability
Mantener refrigerado entre 2 y 8°C protegido de la luz en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses desde la fecha de recepción.
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Robin F Chan et al.
Nucleic acids research, 45(11), e97-e97 (2017-03-24)
Methylome-wide association studies are typically performed using microarray technologies that only assay a very small fraction of the CG methylome and entirely miss two forms of methylation that are common in brain and likely of particular relevance for neuroscience and
Charles Gullo et al.
PloS one, 5(5), e10845-e10845 (2010-06-04)
Multiple myeloma (MM) is a malignancy of terminally-differentiated plasma cells, and the second most prevalent blood cancer. At present there is no cure for MM, and the average prognosis is only three to five years. Current treatments such as chemotherapy