EZRMGIP
Rat/Mouse GIP ELISA Kit
measures and quantifies GIP levels in 10 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinónimos:
Gastric inhibitory polypeptide, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide, Incretin hormone
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Rat/Mouse GIP (total) ELISA, This Rat/Mouse GIP (total) ELISA is used to measure & quantify GIP levels in Metabolism & Endocrine research.
Nivel de calidad
reactividad de especies
mouse, rat
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 104.2%
linearity: 100.8%
sensitivity: 8.2 pg/mL
standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric (450nm/590nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1