Documentos clave
EZHADP
Millipore
Human Adiponectin ELISA Kit
measures Adiponectin in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinónimos:
Kit de ELISA para la adiponectina
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Nombre del producto
ELISA para adiponectina humana, This Human Adiponectin ELISA is used to measure & quantify Adiponectin levels in Metabolism & Endocrine research.
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 92-102%
intra-assay cv: 1.0-7.4
linearity: 81-100%
sensitivity: 1.5 ng/mL
standard curve range: 1.5-100 ng/mL
(adiponection)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric (450nm/590nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... ADIPOQ(9370)
Descripción general
La adiponectina se identifica como una adipocina de 30 kDa que es segregada del tejido adiposo a la sangre circulante e influye en el metabolismo sistémico.
Aplicación
Análisis de 3 horas a temperatura ambiente utilizando un tamaño de muestra de 20 µl (suero/plasma): dilución 1: 500)
Categoría investigación
Metabolismo
Subcategoría investigación
Obesidad
Metabolopatías
Utilizado para detectar o cuantificar: Adiponectina
Ligadura / enlace
Sustituye a: CYT350
Cláusula de descargo de responsabilidad
Para uso exclusivo en investigación. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Brain
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Visite la Librería de documentos
Ravi Retnakaran et al.
Journal of the American Heart Association, 8(21), e014231-e014231 (2019-10-28)
Background The 1-hour glucose challenge test (GCT) is routinely performed in pregnancy to screen for gestational diabetes mellitus. Remarkably, it has recently emerged that the GCT can also predict a woman's future risk of cardiovascular disease, although the mechanistic basis
Adiponectin levels and its association with hyperglycaemia in adult Filipino participants in the 2003--04 National Nutrition and Health Survey.
Paz-Pacheco E, Lim-Abrahan MA, Sy RA, Jasul GV, Sison CM, Laurel AF
Diabetes & Vascular Disease Research : Official Journal of the International Society of Diabetes and Vascular Disease null
Adiponectin changes in HCV-Genotype 4: relation to liver histology and response to treatment.
M Derbala, N Rizk, S Al-Kaabi, A Amer, F Shebl, A Al Marri, I Aigha, D Alyaesi, H Mohamed et al.
Journal of Viral Hepatitis null
Effects of acute hyperinsulinaemia on total and high-molecular-weight adiponectin concentration in metabolically healthy but obese postmenopausal women: a Montreal-Ottawa New Emerging Team (MONET) study.
Elisha B, Karelis AD, Imbeault P, Rabasa-Lhoret R
Diabetes and Metabolism null
Effect of antipsychotics on peptides involved in energy balance in drug-naive psychotic patients after 1 year of treatment.
Rocio Perez-Iglesias,Jose Luis Vazquez-Barquero,Jose Antonio Amado,Ana Berja et al.
Journal of Clinical Psychopharmacology null