Documentos clave
EX0182
Supelco
Diethyl ether
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC), HPLC, OmniSolv®
Sinónimos:
Éter, Éter etílico
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
1696894
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
200-467-2
Ensayo:
≥99.9% (GC)
técnicas:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
34.6 °C (lit.)
presión de vapor:
587 hPa ( 20 °C)
Nombre del producto
Dietiléter, OmniSolv®
densidad de vapor
2.6 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
587 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
320 °F
caducidad
12 mo. (from manufacture date)
lim. expl.
36.5 %
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.030% Water (H2O)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2) (at time of packaging)
residuo de evap.
≤1.0 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -40 °C
solubilidad
69 g/L
densidad
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤212 nm
Absorción UV
λ: 212 nm Amax: ≤1.000
λ: 250 nm Amax: ≤0.080
λ: 275 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
EX0182-1 is packaged in poly coated glass bottles
Unstabilized/Expiration Dated
OmniSolv®
Nota de análisis
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAppearanceClear, free from particulatesAssay (GC)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)10ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1.0ppm maxFiltered for particulate matterTo pass testFormClear liquidPeroxide (as H2O2) (at time of packaging)1ppm maxRefractive index (at 20°C)1.3471-1.3571UV Abs. at 212 nm1.000AU maxUV Abs. at 250 nm0.080AU maxUV Abs. at 275 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off212nm maxWater (H2O)0.030% max
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3