Key Documents
ESG2206
Sigma-Aldrich
Proteína LIF recombinante de rata ESGRO®
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for rat ES cell culture. Each vial contains 10^6 units/ml
Sinónimos:
Rat LIF
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Quality Level
assay
>85% (active component rat LIF (rtLIF), SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1000000 units/mL
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Las aplicaciones de ESGRO rata incluyen su uso como reactivo para el mantenimiento in vitro de células ES de rata. Los estudios han demostrado que rtLIF es más eficaz en el mantenimiento del fenotipo indiferenciado de las células ES de rata que concentraciones similares de LIF murino.
Origen del producto: el rtLIF se expresa en E. coli como una proteína de fusión con GST utilizando el sistema de expresión pGEX, escindido del resto GST con trombina y purificado mediante cromatografía de intercambio iónico.
Application
Las aplicaciones para rata ESGRO incluyen su uso como reactivo para el mantenimiento in vitro de células ES de rata. Los estudios han demostrado que rtLIF es más eficaz en el mantenimiento del fenotipo indiferenciado de las células ES de rata que concentraciones similares de LIF murino (Takahama et 1998).
Células ES de rata: se ha demostrado que RtLIF producido a partir de una línea celular transfectada mantiene eficazmente el fenotipo indiferenciado de las células ES de rata cuando se utiliza a una concentración de 1000-1500 unidades / ml (Takahama et 1998).
A esta concentración recomendada, 106 unidades de ESGRO son suficientes para 1 l de medios de cultivo tisular.
Visite www.esgro-lif.com para más información
El LIF de rata no está disponible para reventa.
Para uso exclusivo en investigación; no para uso diagnóstico.
Packaging
1 ml
Quality
Se utilizan los más elevados estándares de control de calidad en la fabricación de este producto. No se garantiza que la venta o el uso del producto, ya sea solo, en combinación con otros productos o en el funcionamiento de cualquier proceso, no infrinja patentes, propiedad intelectual o cualquier otro derecho de terceros. Este producto se suministra solo para investigación. No es para uso terapéutico ni diagnóstico humano.
Caution
Nota: No se debe permitir que LIF entre en contacto con rumiantes o cerdos.
Physical form
Líquido purificado estéril. ESGRO rata se suministra en forma líquida como 106 unidades ESGRO en 1,0 ml de fosfato sódico 50 mM/DTT 1mM/ glicerol al 10 % / NaCl 250 mM con seroalbúmina bovina BSA al 1 % p/v como portador de estabilidad.
ESGRO rata se suministra esterilizado por filtración a través de 0,22 micras y negativo en las pruebas de micoplasmas.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Rata ESGRO se envía en hielo seco. Este producto es estable al menos durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en la forma concentrada o diluida en medios de cultivo de tejido estériles, sin pérdida de actividad de las células madre embrionarias.
Para su conservación a largo plazo, se recomienda que ESGRO rata se conserve a -20°C.
Antes del uso de ERGO rata se recomienda su dilución en medio de cultivo de tejido estéril y su división en alícuotas a una concentración conveniente, que luego se conserve a 4°C. Congelar la descongelación reducirá su potencia y no se recomienda.
Analysis Note
Actividad específica: ESGRO® de rata se evalúa tanto en células ES {madre embrionarias} murinas (MBL-1) como en células leucémicas mieloides M1 murinas. Un patrón de 50 unidades se define como la concentración de ESGRO rata en 10 ml de medio de cultivo tisular que induce la diferenciación del 50 % de las colonias M1.106 unidades es el equivalente a aproximadamente 10 μg de proteína pura y es suficiente para tratar 1 l de medios de cultivo de células ES. Ensayo de células madre embrionarias: Inhibición de la diferenciación a 1000 unidades/ml leucemia mieloide murina, valoración M1: actividad específica >108 unidades/ mg
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Establishment of rat embryonic stem cell lines that can participate in germline chimerae at high efficiency.
Hirabayashi M. et al.
Molecular Reproduction and Development null
Generation of germline-competent rat induced pluripotent stem cells.
Hamanaka S. et al.
Testing null
Vadim S Polikov et al.
Journal of neuroscience methods, 190(2), 180-187 (2010-05-18)
A basal lamina gel preparation was incorporated into a modified neuroinflammation cell culture model to test the system as a characterization tool for surface-modified microwires. The extent of gliosis at the surface of gel-coated microwires was quantified in response to
Shinobu Ueda et al.
PloS one, 3(7), e2800-e2800 (2008-07-31)
The rat is a reference animal model for physiological studies and for the analysis of multigenic human diseases such as hypertension, diabetes, neurological disorders, and cancer. The rats have long been used in extensive chemical carcinogenesis studies. Thus, the rat
Artículos
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).