Documentos clave
CYT306
Sigma-Aldrich
Rat/Human Brain Derived Neurotrophic Factor ELISA Kit
measures and quantifies BDNF levels in serum, plasma, cell culture supernatent or tissue homogenate
Sinónimos:
BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nombre del producto
Factor neurotrófico derivado del cerebro de ChemiKine, ELISA en sándwich, This ChemiKine Brain Derived Neurotrophic Factor, Sandwich ELISA is used to measure & quantify BDNF levels in Neuroscience research.
Nivel de calidad
reactividad de especies
human, rat
fabricante / nombre comercial
ChemiKine
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
Información sobre el gen
human ... BDNF(627)
Descripción general
El kit de factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) ChemiKine es un enzimoinmunoanálisis tipo sándwich (EIA) que mide el BDNF. El kit medirá el BDNF de humanos y ratas.
Principio de la prueba:
Con el sistema de ensayo ChemiKine BDNF, se recubre una microplaca con los anticuerpos policlonales de conejo generados contra el BDNF humano, que se utilizan para capturar el BDNF de una muestra. Los anticuerpos monoclonales de ratón específicos del BDNF, conjugados con biotina, detectan el BDNF capturado. Tras la adición de la enzima estreptavidina, su sustrato y la disolución de parada, se determina la cantidad de BDNF. La curva patrón demuestra una relación directa entre la densidad óptica (OD) y la concentración de BDNF: es decir, cuanto mayor sea la DO, mayor será la concentración de BDNF en la muestra.
Aplicación:
El kit ChemiKine BDNF está diseñado para medir la cantidad de BDNF en sobrenadantes de cultivos celulares, homogeneizados de tejidos y muestras de líquidos biológicos (suero, plasma y sin suero) de humanos y ratas. En este kit se incluyen suficientes reactivos para dos placas de inmunoanálisis de 96 pocillos. Se recomienda utilizar pocillos duplicados para muestras y patrones.
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para procedimientos diagnósticos.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
Este ELISA en sándwich ChemiKine del factor neurotrófico derivado del cerebro se utiliza para medir y cuantificar las concentraciones de BDNF en investigación neurocientífica.
Utilizado para detectar o cuantificar: BDNF
Componentes
Placa para ELISA del BDNF ChemiKine: (Ref. 60238) Dos inmunoplacas de 96 pocillos precubiertas con anticuerpo policlonal de conejo anti-BDNF humano precintadas en bolsas de aluminio.
Concentrado de tampón de lavado: (Ref. 60245) Un frasco de concentrado de 100 ml (10X ml).
Diluyente patrón/muestra: (Ref. 60240) Un frasco de 60 ml (listo para usar).
Patrón de BDNF (humano recombinante): (Ref. 60237) Dos viales (liofilizados).
Anticuerpo monoclonal biotinilado de ratón anti-BDNF humano: (Ref. 60583) Un vial de 25 μl.
Conjugado estreptavidina-enzima: (Ref. 60582) Un vial de 50 ml de estreptavidina conjugada con HRP.
Disolución TMB/E: (Ref. 60096) Dos frascos de 10 ml de una disolución lista para usar de 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina en una disolución tampón patentada con potenciador.
Disolución de parada (Ref. 60260): Un frasco de 22 ml de disolución de HCl.
Almacenamiento y estabilidad
Precauciones:
· El tampón de lavado y el tampón de muestra contienen timerosal. El timerosal es muy tóxico por inhalación, contacto con la piel o ingestión. El timerosal es un posible mutágeno y debe manipularse en consonancia.
· Las instrucciones proporcionadas han sido diseñadas para optimizar el rendimiento del kit. El desviarse de las instrucciones puede dar lugar a un rendimiento subóptimo del kit y a que no se produzcan datos precisos.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para procedimientos diagnósticos.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visite la Librería de documentos
Alexandre S Perla et al.
Pediatric hematology and oncology, 37(2), 170-175 (2019-12-13)
Histone deacetylase inhibitors (HDACis) are epigenetic agents that display antitumor activities in experimental medulloblastoma (MB). Fingolimod (FTY720), an immunosuppressant agent currently used in the treatment of multiple sclerosis, also has anticancer actions and can act as an HDACi. Here we
Sandra Rojas Vega et al.
Brain research, 1121(1), 59-65 (2006-10-03)
The effect of short-term aerobic exercise and a following ramp incremental cycle ergometry to exhaustion on the acute response of the serum concentrations of brain derived neurotrophic factor (BDNF) and cortisol (COR) was examined in 8 healthy male athletes. Venous
Anelise Schifino Wolmeister et al.
PloS one, 15(1), e0227441-e0227441 (2020-01-09)
Preoperative patients' vulnerabilities such as physical, social, and psychological are implicated in postoperative pain variability. Nevertheless, it is a challenge to analyze a patient's psychological profile in the preoperative period in a practical and consistent way. Thus, we sought to
Ward T Plunet et al.
Experimental neurology, 213(1), 28-35 (2008-07-01)
Spinal cord injury typically results in limited functional recovery. Here we investigated whether therapeutic dietary restriction, a multi-faceted, safe, and clinically-feasible treatment, can improve outcome from cervical spinal cord injury. The well-established notion that dietary restriction increases longevity has kindled
Nicola Mirabella et al.
Cell and tissue research, 323(3), 513-522 (2005-11-04)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a growth factor belonging to the family of neurotrophins. Although neurotrophins in the male genital organs have been well documented, their role in the biology of these organs is far from clear. In particular, little