Documentos clave
CX1723
Supelco
Ácido cítrico
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Citric acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.12
Beilstein:
782061
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
201-069-1
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Ensayo
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
Formulario
fine powder
lim. expl.
8 %, 65 °F
impurezas
≤0.005% Water-insoluble matter
≤1% Water (Karl Fischer)
sulfated ash (600 °C)
≤0.02%
color
white to almost white
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
solubilidad
1330 g/L
densidad
1.67 g/cm3 at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): ≤0.036%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Fe: ≤0.0003%
Pb: ≤0.0002%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análisis
Appearancewhite to almost white, fine powderAssay (alkalimetric on dried substance)99.5-100.5%Chloride (Cl)0.001% maxIdentity (IR-spectrum)passes testIron (Fe)0.0003% maxLead (Pb)0.0002% maxOxalate (C2O4)0.036% maxPhosphate (PO4)0.001% maxReadily carbonizable substancespasses testSulfate (SO4)0.002% maxSulfated ash (600°C)0.02% maxWater (acc. to Karl Fischer)1.0% maxWater-insoluble matter0.005% max
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable