CP2ALLREST
Cartucho Q-Gard® A
Polishing cartridge for AFS® 8/16 and AFS® 8D/16D systems
Sinónimos:
Cartucho de purificación Q-Gard®
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Características
Guarantee water quality; Virgin ion-exchange resins for ion removal; Ensure compliance with system specifications
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Q-Gard®
técnicas
ion chromatography: suitable
compatibilidad
for use with AFS®
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
Características y beneficios
- Calidad del agua garantizada.
- Garantiza el cumplimiento de las especificaciones del sistema.
- Emplea tecnología de intercambio de iones para la purificación de agua.
- Tecnología RFID de etiquetas e-Sure para archivado seguro y automático de los parámetros del módulo.