Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
CFSP001700
Millipore
Rollo de almohadillas de fibra de celulosa C083
thickness 0.83 mm, filter W × L 17 mm × 100 m, pack of 1 roll
Sinónimos:
Almohadillas de muestra absorbentes de celulosa, Almohadilla absorbente, Almohadilla de celulosa, Almohadilla de muestra
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
packaging
pack of 1 roll
Quality Level
manufacturer/tradename
SureWick®
L
100 m (328 ft)
W
17 mm
filter W × L
17 mm × 100 m
thickness
0.83 mm
shipped in
ambient
General description
Los materiales de las almohadillas SureWick® están diseñados y optimizados para ser utilizados en pruebas de flujo lateral para diagnóstico rápido que requieren una uniformidad y un rendimiento superiores. Los materiales de almohadilla de fibra de celulosa SureWick® se utilizan como almohadillas absorbentes y de muestra en ensayos de flujo lateral. Este paquete contiene un rollo de 17 mm x 100 m de material de almohadilla de fibra de celulosa C083.
Application
Los materiales® de las almohadillas SureWick están optimizados para utilizarse como almohadillas absorbentes, conjugadas o de muestra en una amplia gama de aplicaciones de prueba de flujo lateral, entre ellas, la determinación de enfermedades infecciosas (COVID-19, VIH, gripe, paludismo o ETS), así como en la salud femenina, la detección de biomarcadores, los análisis de drogas, el desarrollo de medicamentos, las pruebas ambientales, las aplicaciones agrícolas, la salubridad alimentaria, las pruebas de calidad de los productos y la sanidad animal.
Features and Benefits
  • Las almohadillas de fibra de celulosa SureWick® están hechas de fibra de celulosa 100 % pura no tejida.
  • Estas almohadillas no contienen aglutinantes ni pegamentos que puedan interferir en el rendimiento del ensayo.
  • Fabricadas para garantizar una uniformidad excelente, proporcionan un flujo de muestra fiable y predecible.
  • Exhiben un espesor constante, volumen de lecho y calidad de superficie uniforme.
  • Plazo de ejecución y entrega rápido.
  • Respaldado por un excelente soporte técnico.
Legal Information
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Shima Dalirirad et al.
Analytical biochemistry, 596, 113637-113637 (2020-02-23)
A lateral flow assay using DNA aptamer-based sensing for the detection of dopamine in urine is reported. Dopamine duplex aptamers (hybridized sensor with capture probe) are conjugated to 40-nm Au nanoparticles (AuNPs) with 20T linkers. The detection method is based