Documentos clave
CDRCKT170
Milli-Q
Cartucho de ósmosis inversa
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 170 L/h, For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
Sinónimos:
Cartucho para ósmosis inversa – 170 l/h.
About This Item
UNSPSC Code:
41104214
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 unit
parameter
170 L/hr flow rate
compatibility
for use with Milli-Q® CLX Water Purification System
for use with Milli-Q® HR Water Purification System
for use with Milli-Q® HX SD Water Purification System
General description
El cartucho de ósmosis inversa (RO) elimina entre un 95 % y un 99 % de los contaminantes, incluidos iones, partículas, bacterias y moléculas orgánicas de tamaños superiores a 200 Da del agua potable de alimentación.
Application
El agua RO se utiliza en laboratorios para aplicaciones como enjuague general, abastecimiento de agua para lavadoras y autoclaves, preparación básica de reactivos o como abastecimiento de los sistemas de producción de agua ultrapura.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany