Key Documents
CC176
Sigma-Aldrich
Kit Skin dECM Gel Hydrogel
Sinónimos:
Kit Skin dECM Gel Hydrogel
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
biological source
Porcine
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
El microambiente celular afecta directa e indirectamente al comportamiento celular a través de rutas biofísicas y bioquímicas. El microentorno está compuesto por proteínas de la matriz extracelular (ECM), otras células circundantes, citocinas, factores de crecimiento, hormonas y otros agentes bioactivos y propiedades mecánicas a nanoescala o microescala como la tensión física o la rigidez. La descelularización es el proceso utilizado en ingeniería biomédica para aislar la matriz extracelular nativa (ECM) de un tejido de las células que la habitan, dejando un andamio de ECM del tejido original, que puede ser utilizado en cultivo celular y regeneración de tejidos. En comparación con otros extractos de membrana basal derivados de tumores (Matrigel@), estos andamios de hidrogel dECM pueden proporcionar un entorno más fisiológico con mayores tasas de crecimiento para las células sin el empleo de ningún factor de crecimiento exógeno. Nuestros kits de hidrogel de gel dECM específicos de tejido son una serie de disoluciones de proteína de la matriz extracelular (ECM) descelularizada nativas derivadas de una variedad de órganos porcinos sanos (hueso, corazón, hígado, riñón, intestino, piel y pulmón). Estos hidrogeles pueden utilizarse como recubrimientos de ECM bidimensional tradicionales o como hidrogeles para encapsular células destinadas a aplicaciones de cultivos celulares tridimensionales.
Application
pH: 2,0-3,0Gelificación: forma geles Biocompatibilidad: 90 % de viabilidad celularEsterilidad: No se detectan hongos ni bacteriasMicoplasmas: NegativoPRRS, PRV: Negativo
Features and Benefits
Andamio de ECM cutáneo descelularizado para aplicaciones tradicionales de cultivo celular en 2D y 3D.
Storage and Stability
Conservar todos los componentes del kit de hidrogel de gel dECM a 2-8°C (no congelar).
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Comparison of decellularized extracellular matrix (dECM) hydrogels to Matrigel® matrices for predictive 3D cell culture models
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)