AX0149
Acetonitrilo
≥99.5% (GC), rACS reagent, for extraction, for analytical purposes
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
97 hPa ( 20 °C)
Productos recomendados
Nombre del producto
Acetonitrilo, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
grado
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
lim. expl.
16 %
impurezas
≤0.3% Water (H2O)
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤8 μeq/g Titrable acid
residuo de evap.
≤0.005%
color
clearAPHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 2 °C
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup