Documentos clave
AP504F
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-cadena γ de IgG humana, conjugado con FITC, especie adsorbida
Chemicon®, from goat
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La IgG es una de las proteínas más abundantes en el suero humano. La IgG es importante para nuestra defensa contra los microorganismos y son producidas por los linfocitos B como parte de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. La molécula de IgG tiene dos funciones distintas: unirse al patógeno que desencadenó la respuesta y reclutar otras células y moléculas para destruir el antígeno. La variabilidad de la población de IgG se genera por recombinación somática.
Specificity
El anticuerpo reacciona con la cadena pesada de la IgG humana según se ha demostrado mediante ELISA y citometría de flujo.
Reacciona con la cadena pesada de la IgG humana. Absorbido por IgM, IgD e IgA humanas.
Immunogen
Epítopo: Cadena γ de la IgG
Preparado a partir de la cadena γ de la IgG. Antisueros agrupados de cabras hiperinmunizadas con IgG humana sana y paraproteínas IgG humanas.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
El anticuerpo de cabra anti-cadena γ de IgG humana, conjugado con FITC, especie adsorbida, detecta la concentración de la cadena γ de la IgG humana; y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA e IF.
Inmunofluorescencia: ≤1 μg/106 células.
ELISA
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios adsorbidos para marcaje doble
Anticuerpos secundarios específicos de fragmento
Physical form
Cromatografía de afinidad
Purificado por cromatografía de afinidad en población de IgG humana covalentemente ligada a la agarosa. Líquido en 1,0 ml de PBS/NaN3.
Storage and Stability
Conservar refrigerado a 2-8°C en condiciones estériles durante un máximo de doce meses desde la fecha de recepción. No congelar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c