Key Documents
AP4004705
Millipore
Filtro de fibra de vidrio sin ligante
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, thickness 475 μm, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Membrana de filtración de fibra de vidrio, Tamaño de poro 0,7 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
glass fiber membrane
plain filter
white filter
agency
suitable for EPA OTM-45
description
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
475 μm
pore size
0.7 μm pore size
90 % porosity
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: AP40
Descripción
Los discos fibrosos de filtración Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y pueden esterilizarse con EO, radiación gamma o en autoclave(121 °C a 1 bar).
Filtros de fibra de vidrio con resina ligante:
Los filtros Millipore con resina ligante tienen una resistencia a la humedad superior y son excelentes para análisis cualitativos y prefiltración, especialmente para líquidos muy contaminados. También se utilizan mucho para clarificación de disoluciones acuosas.
Tipo AP15
•Menor capacidad de retención de la suciedad
•Prefiltro recomendado para filtros de 0,2 a 0,6 µm
Tipo AP20
•Menor conservación, mayor capacidad de retención de la suciedad que los filtros AP15
•Prefiltro recomendado para filtros de 0,8 a 8,0 µm
•Se utilizan por delante de los filtros AP15, para protegerlos
Tipo AP25
•El grosor añadido produce la misma conservación y una capacidad de retención de la suciedad mayor que los AP20
•Prefiltro recomendado para los filtros de 0,9 a 8 µm, en especial para los líquidos proteináceos y muy contaminados
•Se utilizan por delante de los filtros de tipo AP15, para protegerlos
Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante:
Los filtros sin resina ligante conservan su integridad estructural sin pérdida de peso cuando se calientan hasta 500 °C y, por consiguiente, pueden utilizarse en análisis gravimétricos así como para la filtración de gases calientes.
Tipo APFA
•Retiene partículas finas con buena eficacia, incluso a caudales elevados
•Recomendados para controlar las aguas residuales y recoger las partículas suspendidas en gases (por ejemplo el humo de las chimeneas)
•Uso en aplicaciones bioquímicas (recolección de células y filtración de proteínas o precipitados de ácidos nucleicos)
Tipo APFB
•Mayor resistencia mecánica cuando están húmedos y mayor capacidad de carga que los filtros de tipo APFA
•Uso para clarificación de líquidos, cuantificación de sólidos en suspensiones de partículas finas y recuento de centelleo
Tipo APFC
•Mayor retención, en especial para la eliminación de partículas finas y microorganismos, que los filtros de tipo APFA
•Uso para determinación de sólidos suspendidos totales en el agua potable
•Uso para filtración de proteínas o ácidos nucleicos de precipitados con ácido tricloroacético (TCA) y para recolección de células y microorganismos
Tipo APFD
•Filtro grueso con flujo elevado y retención baja
•Uso para clarificación de suspensiones que contengan partículas superiores a 1,0 µm
Tipo APFF
•Uso para filtración de precipitados extremadamente finos como los precipitados de proteínas, ácidos nucleicos o suero
•Recomendados para el método USEPA 1311 para análisis mediante TCLP
Tipo AP40
•Recomendados para los Métodos estandar para sólidos suspendidos totales 2540D
•Recomendados para el método USEPA 1311 para el análisis mediante TCLP
•Mantiene la integridad estructural sin pérdida de peso cuando se incinera a 550 °C (1022 °F) después de la filtración de la muestra
•Recomendados para la determinación de materia volátil suspendida en las agua residuales y los efluentes industriales
Tipo de filtro: Filtro en profundidad
Application
  • Sólidos suspendidos totales 2540D
  • Método 1311 de EPA para análisis TCLP
  • Determinación de materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales
Ensayo de apilamiento para PFAS a través de OTM-45
Visite la Librería de documentos
Anton Taboada-Santos et al.
Water research, 169, 115258-115258 (2019-11-12)
Novel wastewater treatment plants (WWTPs) are designed to be more energy efficient than conventional plants. One approach to becoming more energy efficient is the pre-concentration of organic carbon through chemically enhanced primary treatment (CEPT) or high-rate activated sludge (HRAS). This
Rodrigo B Carneiro et al.
Journal of hazardous materials, 389, 121888-121888 (2019-12-28)
Understanding the role of the different anaerobic digestion stages on the removal of organic micropollutants (OMPs) is essential to mitigate their release from wastewater treatment plants. This study assessed the fate of 21 OMPs during hydrolysis and acidogenesis to elucidate
Raquel A F Neves et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 195, 110465-110465 (2020-03-22)
Complementary studies at different levels of the biological organization are fundamental to fully link environmental exposure to marine benthic dinoflagellate toxins and their effects. In order to contribute to this transdisciplinary evaluation, and for the first time, the present study
Artículos
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Ver todo