Key Documents
AP182B
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de burro anti-IgG de conejo conjugado con biotina-SP, especie adsorbida
Chemicon®, from donkey
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
donkey
Quality Level
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina G (IgG) es una de las proteínas más abundantes en suero humano con niveles normales entre 8 y 17 mg/ml en sangre adulta. La IgG es importante para nuestra defensa contra los microorganismos y las moléculas son producidas por los linfocitos B como parte de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. La molécula de IgG tiene dos funciones distintas: unirse al patógeno que desencadenó la respuesta y reclutar otras células y moléculas para destruir el antígeno. La variabilidad del conjunto de IgG se genera por recombinación somática y se estima que el número de especificidades en un individuo en un momento determinado es de 1011 variantes.
Specificity
IgG de conejo
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
EIA: 1:50 000-1:100 000 inmunotransferencias Western utilizando estreptavidina conjugada con enzima: 1:10 000-1:100 000. Inmunohistoquímica: 1:500-1:5 000 Citometría de flujo: 1:200-1:1 000 Inmunohistoquímica/inmunocitoquímica de fluorescencia: 1:200-1:1 000 El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo de burro anti-IgG de conejo, conjugado con biotina-SP, especie adsorbido, detecta el nivel de IgG de conejo y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA y WB.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios adsorbidos para marcaje doble
Physical form
Liofilizada. Disolución tampón = fosfato sódico 0,01 M, NaCl 0,15 M, pH 7,1 con BSA 15 mg/ml y azida sódica al 0,1 %.
RECONSTITUCIÓN:
Reconstituir con 500 μl de agua destilada estéril.
Storage and Stability
Mantenga el producto liofilizado a 2-8°C durante un máximo de 12 meses. Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2-8°C como un líquido no diluido. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Dominique S Genest et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 62(6), 1055-1061 (2013-10-09)
Gestational hypertensive disorders, such as preeclampsia, affect 6% to 8% of all pregnancies in North America, and they are the leading cause of maternal mortality in industrialized countries, accounting for 16% of deaths. Women with hypertension have an increased risk
Gene expression changes in the olfactory bulb of mice induced by exposure to diesel exhaust are dependent on animal rearing environment.
Yokota, S; Hori, H; Umezawa, M; Kubota, N; Niki, R; Yanagita, S; Takeda, K
Testing null
Effects of maternal exposure to ultrafine carbon black on brain perivascular macrophages and surrounding astrocytes in offspring mice.
Onoda, A; Umezawa, M; Takeda, K; Ihara, T; Sugamata, M
Testing null
Songda Chen et al.
Cancer management and research, 12, 1523-1534 (2020-03-19)
Gastric cancer (GC) is among the most common forms of cancer affecting the digestive system. This study sought to identify hub genes regulating early GC (EGC) in order to explore their potential for early diagnosis and prognosis of patients. We
Mei-Xiang Zhan et al.
Journal of pain research, 14, 1201-1214 (2021-05-13)
Ulinastatin, a broad-spectrum serine protease inhibitor, has been widely used to treat various diseases clinically. However, so far, the antinociceptive effect of ulinastatin remains less studied experimentally and the underlying mechanisms of ulinastatin for pain relief remain unclear. This study