Key Documents
AP124P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo IgG de cabra anti-ratón, conjugado con peroxidasa, H+L
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
Sinónimos:
Anti-mouse antibody, Goat anti-mouse IgG
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL (after reconstitution)
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG de cabra anti-ratón purificada por afinidad, conjugada con peroxidasa.
Specificity
Reacciona con la IgG de ratón en condiciones nativas y reducidas. En condiciones reductoras, puede observarse reactividad cruzada con IgG no de ratón debido a la similitud de las cadenas de inmunoglobulina.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
Detección de la IgG de ratón utilizando este anticuerpo de cabra anti-IgG de ratón conjugado con peroxidasa, cadena ligera + pesada, validado para utilizar en ELISA, IH y WB.
ELISA e inmunotransferencias Western:
se puede utilizar una dilución 1:5 000-1:100 000.
Inmunohistoquímica:
puede utilizarse una dilución 1:500-1:5 000.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Physical form
IgG de cabra purificada conjugada con peroxidasa de rábano picante en tampón que contiene PBS 0,01 M, pH 7,1, con 15 mg mg/ml de BSA. Liofilizada
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Conservar el producto liofilizado a 2-8°C durante un máximo de 12 meses desde de la fecha de recepción.
Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2-8°C como un líquido no diluido. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
AVISO: El uso de azida sódica como conservante inhibirá sustancialmente la actividad enzimática de la HRP.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Shota Saito et al.
PloS one, 8(1), e54881-e54881 (2013-01-30)
Ezrin is a member of the ezrin, radixin, and moesin family that provides a functional link between the plasma membrane and the cortical actin cytoskeleton. A correlation between ezrin overexpression and aggressive cancer behavior has been recently reported in various
Continuous taurocholic acid exposure promotes esophageal squamous cell carcinoma progression due to reduced cell loss resulting from enhanced vascular development.
Sato, S; Yamamoto, H; Mukaisho, K; Saito, S; Hattori, T; Yamamoto, G; Sugihara, H
Testing null
Extensive post-translational modification of active and inactivated forms of endogenous p53.
DeHart, CJ; Chahal, JS; Flint, SJ; Perlman, DH
Molecular and Cellular Proteomics null
Kelli L Barr et al.
PLoS neglected tropical diseases, 10(8), e0004931-e0004931 (2016-08-20)
Usutu (USUV) and Zika (ZIKV) viruses are emerging arboviruses of significant medical and veterinary importance. These viruses have not been studied as well as other medically important arboviruses such as West Nile (WNV), dengue (DENV), or chikungunya (CHIKV) viruses. As
Recovery of live virus after storage at ambient temperature using ViveST?.
Barr, KL; Messenger, AM; Anderson, BD; Friary, JA; Heil, GL; Reece, K; Gray, GC
Journal of Clinical Virology null