ABT146
Anti-Occludin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Occludin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OCLN(4950) , OCLN(100506658)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
ECM Proteins
Calidad
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Occludin in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human kidney tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional