Key Documents
ABS90
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-notch 1 extracelular
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), Translocation-associated notch protein TAN-1, neurogenic locus notch homolog protein 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
species reactivity (predicted by homology)
canine (91% sequence homology), mouse (97% sequence homology), chimpanzee (92% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOTCH1(4851)
rat ... Notch1(25496)
General description
El gen notch pertenece a una familia de genes homeóticos como los factores de crecimiento epidérmicos (EGF) que codifican proteínas transmembrana con un número variable de repeticiones ricas en cisteína en la región extracelular similares a EGF. Se han descrito cuatro genes notch en mamíferos, que son el notch-1,el notch-2, el notch-3 y el notch-4(Int-3), que han sido implicados en la diferenciación del sistema nervioso y otras estructuras. Las proteínas Delta y Serrate similares al EGF han sido identificadas como ligandos de notch-1. Las proteínas notch maduras son receptores heterodímeros procedentes de la escisión de las preproteínas notch en una subunidad extracelular (NEC) que contiene múltiples repeticiones como el EGF y una subunidad transmembrana que incluye la región intracelular (NTM).
Specificity
Este anticuerpo reconoce la Notch 1.
Immunogen
Epítopo: Dominio extracelular
Proteína recombinante etiquetada con GST correspondiente al dominio extracelular de la Notch 1 de rata.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:400 de este anticuerpo ha demostrado que detecta la Notch 1 en el tejido del carcinoma gastrointestinal y colorrectal.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-Notch 1 detecta el nivel extracelular de Notch 1, y se ha publicado y validado para su utilizar en WB e IH(P)
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de ganglios linfáticos humanos.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la Notch 1 en 10 µg de lisado ganglionar linfático humano.
Target description
~260 kDa observados. De la Notch 1 extracelular se calcula en ~183 kDa
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de ganglios linfáticos humanos
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Matthew J White et al.
The Journal of cell biology, 222(12) (2023-10-05)
Notch receptors control tissue morphogenic processes that involve coordinated changes in cell architecture and gene expression, but how a single receptor can produce these diverse biological outputs is unclear. Here, we employ a 3D model of a human ductal epithelium
Fernanda Silva et al.
Oncology letters, 12(4), 2686-2691 (2016-10-05)
Epithelial ovarian cancer is the most lethal gynecologic malignancy, despite advances in treatment. The most common histological type, high-grade ovarian serous carcinoma (OSC) is usually diagnosed at an advanced stage, and although these types of tumors frequently respond to surgery