Key Documents
AB745
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-colágeno tipo I
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin (Semi-purified)
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Specificity
Reconoce el colágeno tipo I humano. Cierta reactividad cruzada con otras proteínas.
Immunogen
Colágeno placentario tipo I humano
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
ELISA en el colágeno tipo I humano: 1: 4.000.
Visualización microinmunofluorescente indirecta del colágeno tipo I en cortes criostáticos de tejido o células cultivadas humanos: 1:10-1:40.
Western blot 1:200
No se recomienda su uso en tejidos tratados con parafina.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Este anticuerpo anti-colágeno tipo I está validado para utilizar en ELISA, IH, WB para la detección del colágeno tipo I.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Physical form
Fracción de inmunoglobulina, preparada por precipitación con sulfato de amonio y cromatografía en DEAE-celulosa, a partir e antisuero reticulado sobre albúmina humana inmovilizada, inmunoglobulina y colágeno tipos III, IV y V.
El producto es líquido en cloruro de sodio 0.15 M, fosfato de sodio 10 mM pH 7,5 con manitol al 0,1 % y dextrano al 0,1 % como estabilizadores. Sin conservantes
Precipitación de sulfato de amonio seguida de cromatografía DEAE e inmunosupresión
Presentación: Semipurificado
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Matthias Schieker et al.
Journal of anatomy, 204(2), 133-139 (2004-03-23)
In stem-cell research a major difficulty is caused by the lack of distinctive features that allow the identification of human mesenchymal stem cells (hMSC). Until now, there has been no specific marker and the most common way to identify hMSC
M Fairuz B Jamaluddin et al.
Endocrinology, 159(7), 2656-2669 (2018-05-23)
Uterine leiomyomas (fibroids) are the most common benign tumors that are associated with increased production of extracellular matrix (ECM). Excessive ECM deposition plays a major role in the enlargement and stiffness of these tumors and contributes to clinical symptoms, such
Bo Ma et al.
International journal of biological sciences, 14(4), 437-448 (2018-05-05)
Connective tissue growth factor (CTGF) is a crucial factor that plays a major role in the process of posterior capsule opacification (PCO). However, the effects of CTGF on the proliferation and migration of lens epithelial cells (LECs) and on the
M Navab et al.
The Journal of clinical investigation, 87(5), 1763-1772 (1991-05-01)
Medium from cocultures of human aortic endothelial cells (HAEC) and smooth muscle cells (HASMC) taken from the same donor contained approximately two- to fourfold more macrophage colony-stimulating factor, granulocyte/macrophage colony-stimulating factor, and up to 5.1-fold more transforming growth factor beta
Steven S Welc et al.
Nature communications, 10(1), 2788-2788 (2019-06-28)
Many potentially therapeutic molecules have been identified for treating Duchenne muscular dystrophy. However, targeting those molecules only to sites of active pathology is an obstacle to their clinical use. Because dystrophic muscles become extensively inflamed, we tested whether expressing a therapeutic
Protocolos
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.