Key Documents
ABS204
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-PDHE1-A tipo I (Ser293)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial, PDHE1-A type I
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer293)
Gene Information
human ... PDHA1(5160)
General description
En muchos organismos, el complejo de la piruvato deshidrogenasa (PDH) cataliza la conversión total e irreversible de piruvato en acetil-CoA y CO2 en la vía aerobia. Este complejo también actúa como un regulador clave para la selección del sustrato cardíaco. Contiene múltiples copias de tres componentes enzimáticos: la piruvato deshidrogenasa (E1 o PDHE1-A tipo I), la dihidrolipoamida acetiltransferasa (E2) y la lipoamida deshidrogenasa (E3). La PDH está regulada por fosforilación mediada por la piruvato deshidrogenasa cinasa (PDK) e inhibición de la retroalimentación.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la PDHE1-A tipo I fosforilado en Ser293.
Immunogen
Epítopo: Ser293 fosforilada
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la PDHE1-A tipo I humana fosforilada en la Ser293.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de este anticuerpo de un lote representativo detectó la fosfoPDHE1-A tipo I (Ser293) en células HEK293 no tratadas y tratadas con DCA.
Categoría de investigación
Metabolismo
Detección de la fosfo-PDHE1-A tipo I (Ser293) utilizando este anticuerpo anti-fosfo-PDHE1-A tipo I (Ser293) validado para utilizar en WB, IC e IP.
Subcategoría de investigación
Metabolismo de la glucosa y el glucógeno
Quality
Evaluada por inmunoelectrotransferencia en lisados de células HEK293 tratadas y no tratadas con DCA.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): una dilución 1:000 de este anticuerpo detectó la fosfo-PDHE1-A tipo I (Ser293) en lisados de células HEK293 no tratadas y tratadas con DCA.
Target description
~43 kDa observados
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisados de células HEK293 no tratadas y tratadas con DCA
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ian M Willis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(48), 12182-12187 (2018-11-16)
As a master negative regulator of RNA polymerase (Pol) III, Maf1 modulates transcription in response to nutrients and stress to balance the production of highly abundant tRNAs, 5S rRNA, and other small noncoding RNAs with cell growth and maintenance. This
Stephen W Standage et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 312(2), H239-H249 (2016-11-25)
Children with sepsis and multisystem organ failure have downregulated leukocyte gene expression of peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPARα), a nuclear hormone receptor transcription factor that regulates inflammation and lipid metabolism. Mouse models of sepsis have likewise demonstrated that the absence of
Cyril Corbet et al.
Nature communications, 9(1), 1208-1208 (2018-03-25)
Lactate exchange between glycolytic and oxidative cancer cells is proposed to optimize tumor growth. Blocking lactate uptake through monocarboxylate transporter 1 (MCT1) represents an attractive therapeutic strategy but may stimulate glucose consumption by oxidative cancer cells. We report here that
Rami Al Batran et al.
JCI insight, 4(1) (2019-01-11)
Obese individuals are often at risk for nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), insulin resistance, type 2 diabetes (T2D), and cardiovascular diseases such as angina, thereby requiring combination therapies for their comorbidities. Ranolazine is a second-line antianginal agent that also improves
Masaki Kajimoto et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 34(3), 514-521 (2014-01-09)
Anesthetics used in infants and children are implicated in the development of neurocognitive disorders. Although propofol induces neuroapoptosis in developing brain, the underlying mechanisms require elucidation and may have an energetic basis. We studied substrate utilization in immature swine anesthetized