Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
ABN90
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NeuN
serum, from guinea pig
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
guinea pig
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
ABN90 es una versión policlonal de conejillo de Indias del anti-NeuN, clon A60 (MAB377), un anticuerpo monoclonal de ratón muy caracterizado y citado que reconoce específicamente la proteína de unión al ADN específica de las neuronas NeuN, que está presente en la mayoría de los tipos de células neuronales del SNC y SNP de todos los vertebrados estudiados. La distribución de la proteína NeuN está aparentemente restringida a los núcleos neuronales, a los cuerpos celulares y algunas prolongaciones neuronales proximales en el cerebro fetal y adulto, aunque algunas neuronas no son reconocidas por NeuN a todas las edades: Las células retinianas INL, las células de Cajal-Retzius, las células de Purkinje, las neuronas de la oliva bulbar y el núcleo dentado del cerebelo, y las células de los ganglios simpáticos son algunos ejemplos. La proteína NeuN inmunohistoquímicamente detectable aparece primero en las etapas del desarrollo que se corresponden con la retirada de las neuronas del ciclo celular o con el comienzo de la diferenciación terminal de la neurona. La inmunorreactividad aparece en torno a E9.5 en el tubo neuronal de ratón y se extiende por todo el sistema nervioso en desarrollo para E12.5. Una fuerte tinción nuclear sugiere una función proteica reguladora nuclear; sin embargo, en la actualidad no existen pruebas de si el antígeno NeuN tiene alguna función en el citoplasma distal o si simplemente es sintetizada allí antes de ser transportada de vuelta al núcleo. No se han encontrado diferencias entre la proteína aislada de núcleos purificados y la procedente de extractos cerebrales completos mediante inmunotransferencia.
Application
  • Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina): una dilución 1:5 000 de un lote representativo detectó la NeuN en cortes de corteza cerebral e hipocampo de ratón.
  • Análisis de inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la NeuN en células corticales de rata E18.
  • Nota: El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas ya que las muestras y las condiciones experimentales pueden variar con el usuario final.
Se ha probado este anticuerpo policlonal de cobaya anti-NeuN, nº de ref. ABN90, para utilizarlo en inmunoelectrotransferencia (western blot), inmunocitoquímica e inmunohistoquímica (parafina) para la detección de NeuN.
Quality
Evaluada por inmunoelectrotransferencia en lisados de tejido cerebral de ratón E16. Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:2 000 de este anticuerpo detectó la NeuN en lisado de tejido cerebral de ratón E16.
Target description
~48 kDa observados
Physical form
Suero policlonal de cobaya que contiene azida sódica al 0,05 %.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Baptiste Lacoste et al.
Neuron, 83(5), 1117-1130 (2014-08-27)
Neurovascular interactions are essential for proper brain function. While the effect of neural activity on cerebral blood flow has been extensively studied, whether or not neural activity influences vascular patterning remains elusive. Here, we demonstrate that neural activity promotes the
Christopher Sliwinski et al.
Journal of neurotrauma, 35(18), 2222-2238 (2018-05-01)
A large proportion of patients suffering from spinal cord injury (SCI) develop chronic central neuropathic pain. Previously, we and others have shown that sensorimotor training early after SCI can prevent the development of mechanical allodynia. To determine whether training initiated
Tadasuke Tominaga et al.
PloS one, 14(3), e0213673-e0213673 (2019-03-12)
Primary and secondary traumatic brain injury (TBI) can cause tissue damage by inducing cell death pathways including apoptosis, necroptosis, and autophagy. However, similar pathways can also lead to senescence. Senescent cells secrete senescence-associated secretory phenotype proteins following persistent DNA damage
Kathryn H Fife et al.
eLife, 6 (2017-07-26)
Stopping or pausing in response to threats, conflicting information, or surprise is fundamental to behavior. Evidence across species has shown that the subthalamic nucleus (STN) is activated by scenarios involving stopping or pausing, yet evidence that the STN causally implements
Haring J Nauta et al.
Cureus, 10(3), e2371-e2371 (2018-05-29)
Punctate midline myelotomy (PMM) has been successfully applied clinically in humans for the relief of intractable visceral pain. The operation is thought to work by interrupting the postsynaptic dorsal column pathway (PSDC) of the spinal cord. In fact, PMM was developed specifically