Documentos clave
ABN249
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-aductos HNE Michael reducidos
serum, from rabbit
Sinónimos:
Reduced 4-hydroxy-trans-2-nonenal Michael adducts, Reduced HNE Michael adducts
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
bovine, human
técnicas
western blot: suitable
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Los aldehídos reactivos generados durante la peroxidación lipídica contribuyen al daño celular y tisular asociado con el estrés oxidativo. Los compuestos carbonilo alfa, beta-insaturados como el 4-hidroxi-2-nonenal (HNE), el 4-oxo-2-nonenal (ONE) y la acroleína, generados por la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), interactúan fácilmente con los grupos nucleófilos de las proteínas, lo que induce la reticulación intramolecular o intermolecular de las proteínas. Existen dos tipos de modificaciones del HNE, el primer tipo se forma por la reacción de un aducto de Michael 1:1 con lisina amina, histina imidazol o sulfhidrilo de cisteína, mientras que el segundo tipo es producido por un HNE que reacciona simultáneamente con dos grupos amina libres de dos N-alfa-acetilisinas (NALS), el llamado aducto Michael-base de Schiff. En este último caso, el aducto inicial no fluorescente 2:1 lisina-HNE Michael base de Schiff se somete luego a una ciclación oxidativa para formar un derivado fluorescente 2-hidroxi-3-imino-1,2-dihidropirrol comúnmente conocido como fluoróforo HNE. El aducto de HNE-Lys Michael formado de manera reversible no es estable, y suele emplearse la reducción por borohidruro sódico (NaBH4) para preservar la modificación Lys HNE en las muestras proteicas. La estabilización reductiva por tratamiento con NaBH4 se utiliza también para prevenir la pérdida del 4-HNE del aducto de 4-HNE-Cys Michael por reacción retro-Michael de adición (RMA) durante la disociación inducida por colisión (CID) y la disociación por transferencia de electrones (ETD) MS/MS.
Especificidad
Este antisuero policlonal detectó BSA modificado por HNE solo después, pero no antes, de la reducción por borohidruro de sodio.
La modificación de la diana no es específica de especie.
Inmunógeno
KLH modificado por HNE químicamente reducido por borohidruro de sodio.
Aplicación
El anticuerpo anti-aductos HNE Michael reducidos, Nº de ref. ABN249, es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico que se dirige a la forma reducida de los aductos 4-hidroxi-2-noneal Michael y se ha probado en Western Blotting.
Notas de aplicación:
1. ABN249 sustituye a Calbiochem 393207. Se espera que el ABN249 funcione en inmunocitoquímica e inmunohistoquímica. Consulte las siguientes citas 393207como ejemplos de preparaciones de muestras y detección en estos dos tipos de aplicaciones:
Usatyuk, P.V., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(46):35554-35566 (Inmunocitoquímica).
McCormack, A.L., et al. (2005). J. Neurochem. 93( 4): 1030- 1037 (inmunohistoquímica).
2. También se dispone de un anti-HNE fluoróforo, Nº de ref. 393206, para la detección del HNE fluoróforo por ELISA, inmunohistoquímica e inmunoelectrotransferencia.
3. Para generar un control positivo para inmunoelectrotransferencia (western blot) hay que tratar una disolución de 2 mg/ml de BSA en KH2PO4 10 mM, pH 7,4, con HNE 0,1 a 0,5 mM e incubar durante 1 h a 37°C. La reacción puede controlarse por la disminución de la absorbancia de HNE a 224 nm (coeficiente de extinción 13,750/M). El HNE libre puede eliminarse por filtración en gel y diálisis después de la reacción química.
Los aductos HNE Michael formados en las disoluciones proteicas deben reducirse químicamente con borohidruro de sodio (NaBH4) antes del análisis utilizando ABN1348. Se añade una disolución de NaBH4 100 mM recién preparada en NaOH 1 mM 1:9 (V:V) a la disolución de muestra proteica hasta una concentración final de NaBH4 10 mM. La disolución proteica se mantiene a temperatura ambiente durante 10 a 30 minutos antes del enfriamiento con la adición de 5 a 10 equivalentes molares de acetona.
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en HNE-BSA reducido.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): una dilución 1:10 000 de este anticuerpo detectó 10 ng de BSA modificado con HNE solo después, pero no antes, de la reducción por borohidruro de sodio.
Descripción de destino
Variable, dependiendo de los tamaños de las proteínas HNE-modificadas. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Ligadura / enlace
Sustituye a: Calbiochem 393207
Nota de análisis
Control
BSA modificado por HNE químicamente reducido por borohidruro de sodio.
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Bipradas Roy et al.
Toxics, 10(6) (2022-06-24)
Exposure to environmental pollutants, including dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs), play an important role in vascular inflammation and cardiometabolic diseases (CMDs) by inducing oxidative stress. Earlier, we demonstrated that oxidative stress-mediated lipid peroxidation derived 4-hydroxy-2-nonenal (4HNE) contributes to CMDs by decreasing
Xinzhu Wang et al.
Scientific reports, 9(1), 16238-16238 (2019-11-09)
Protein interactions of Tau are of interest in efforts to decipher pathogenesis in Alzheimer's disease, a subset of frontotemporal dementias, and other tauopathies. We CRISPR-Cas9 edited two human cell lines to generate broadly adaptable models for neurodegeneration research. We applied
Yunxia O'Malley et al.
Advances in redox research : an official journal of the Society for Redox Biology and Medicine and the Society for Free Radical Research-Europe, 5 (2022-07-30)
Cystic fibrosis-related diabetes (CFRD) is one the most common comorbidities in cystic fibrosis (CF). Pancreatic oxidative stress has been postulated in the pathogenesis of CFRD, but no studies have been done to show an association. The main obstacle is the