Key Documents
ABF124
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-cGAS
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Cyclic GMP-AMP synthase, cGAMP synthase, cGAS, h-cGAS, Mab-21 domain-containing protein 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CGAS(115004)
General description
La GMP-AMP sintasa cíclica (cGAS), también conocida como cGAMP sintasa, h-CGAS, proteína 1 que contiene el dominio Mab-21, y codificada por el gen MB21D1 y C6orf150, es un miembro de la familia MAB-21. La GMP-AMP sintasa cíclica (cGAS) es una nucleotidiltransferasa que cataliza la formación de GMP-AMP cíclicos (cGAMP) a partir de ATP y GTP. El proceso de catálisis implica tanto la formación de un enlace 2′,5′ fosfodiéster en la etapa GpA como la formación de un enlace 3′,5′ fosfodiéster en la etapa ApG, produciendo c[G(2′,5′)pA(3 ,5)′′p]. Estudios recientes han indicado que la GMP-AMP sintasa cíclica (cGAS) tiene una actividad antivírica actuando como un sensor clave de ADN citosólico, cuando la presencia de ADN bicatenario (dsDNA) en el citoplasma actúa como una señal de peligro que desencadena las respuestas inmunitarias. En ese caso, la GMP-AMP sintasa cíclica (cGAS) se une directamente al ADN citosólico, lo que induce la activación y la síntesis de cGAMP, un segundo mensajero que se une a, y activa, TMEM173/STING, desencadenando así la producción de interferón de tipo I. La GMP-AMP sintasa cíclica (cGAS) se expresa en la línea celular monocítica THP1.
Immunogen
Epítopo: Cerca del C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al cGAS humano cerca del C-terminal.
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Este anticuerpo anti-cGAS está validado para ser utilizado en inmunoelectrotransferencia (WB) para la detección de cGAS.
Subcategoría investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado celular MDA-MB-231.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 2,0 µg/ml de este anticuerpo detectaron la cGAS en 10 µg de lisado de células MDA-MB-231.
Target description
~54 kDa observados
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Daniel Giraldo et al.
mBio, 11(3) (2020-05-28)
Newborns are particularly susceptible to severe forms of herpes simplex virus 1 (HSV-1) infection, including encephalitis and multisystemic disseminated disease. The underlying age-dependent differences in the immune response that explain this increased susceptibility relative to the adult population remain largely
Peste des Petits Ruminants Virus Upregulates STING to Activate ATF6-Mediated Autophagy.
Zhang, et al.
Journal of virology, 96, e0137522-e0137522 (2023)
Liangshuai Yuan et al.
The Journal of biological chemistry, 292(36), 15002-15015 (2017-07-13)
Impaired angiogenesis and wound healing carry significant morbidity and mortality in diabetic patients. Metabolic stress from hyperglycemia and elevated free fatty acids have been shown to inhibit endothelial angiogenesis. However, the underlying mechanisms remain poorly understood. In this study, we
Abdul S Qadir et al.
Scientific reports, 10(1), 1310-1310 (2020-01-30)
CD95/Fas is an apoptosis inducing death receptor. However, it also has multiple nonapoptotic activities that are tumorigenic. Chronic stimulation of CD95 on breast cancer cells can increase their cancer initiating capacity through activation of a type I interferon (IFN-I)/STAT1 pathway
Xiuji Cui et al.
Journal of virology, 90(1), 486-496 (2015-10-23)
Hepatitis B virus (HBV) infects hundreds of millions of people worldwide and causes acute and chronic hepatitis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. HBV is an enveloped virus with a relaxed circular (RC) DNA genome. In the nuclei of infected human hepatocytes