Documentos clave
ABE472
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-WAC, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
WW domain-containing adapter protein with coiled-coil
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WAC(51322)
General description
La WAC (proteína adaptadora que contiene el dominio WW con hélice superenrollada) actúa como un conector entre la transcripción génica y la monoubiquitinación de la histona H2B en la ′Lys-120′ (H2BK120ub1). WAC interactúa con la maquinaria transcripcional de la ARN polimerasa II a través de su dominio WW y con RNF20-RNF40 a través de su región de hélice superenrollada. Se ha demostrado que regula la H2BK120ub1, la transcripción génica, la activación de la verificación de los puntos de control del ciclo celular en respuesta al daño al ADN, regula positivamente la autofagia inducida por la inanición de aminoácidos y regula negativamente la ruta de ubiquitina-proteasoma. En las motas nucleares se ha observado que se co-ubica con complejos de procesamiento de pre-ARNm. Este anticuerpo reconoce el terminal N de la proteína WAC.
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde a la WAC humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1 µg/ml de un lote representativo detectó la WAC en 10 µg de lisado de células HEK293.
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la WAC, N-terminal en lisados de células 293T transfectados de forma estable con SFB-RNF20 y en lisados de células HCT116 transfectadas con control negativo de siRNA (Zhang, F. y Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397.).
Inmunoprecipitación de cromatina: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó el N-terminal de la WAC en lisados de células HCT116 transfectados con control negativo de siRNA, pero demostró una pérdida de señal en lisados de células HCT166 transfectados con siRNF20 (Zhang, F. y Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397.).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anti-WAC, N-terminal, detecta los niveles de proteínas WAC y ha sido publicado y validado para utilizar en WB, IP y ChIP.
Subcategoría de investigación
Biología de la cromatina
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado celular K562.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la WAC, N-terminal, en 10 µg de lisado de células K562.
Target description
~80 kDa observados. Se sabe que existen varias isoformas en ~70 kDa, ~65 kDa, ~60 kDa y ~47 kDa. En algunos lisados celulares se pueden observar bandas no caracterizadas en ~52 kDa, ~75 kDa y ~270 kDa.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células K562
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c