Key Documents
ABD51
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-BMPR-1A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Bone morphogenetic protein receptor type-1A, BMP type-1A receptor, BMPR-1A, Activin receptor-like kinase 3, ALK-3, Serine/threonine-protein kinase receptor R5, SKR5, CD_antigen=CD292
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BMPR1A(657)
General description
Se sabe que la señalización BMPR-1A (receptor de proteína morfogénica ósea tipo 1A) es importante para la diferenciación interna de la vaina radicular, el ciclo del folículo piloso y el desarrollo de los dientes. Mutaciones en BMPR-1A son una causa común del síndrome de poliposis juvenil (JPS). El BMPR-1A se expresa en gran cantidad durante la formación del paladar primario y secundario, y la pérdida de BMPR-1A podría ser una causa del defecto congénito paladar hendido.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el BMPR-1A en el dominio extracelular.
Immunogen
Epítopo: Dominio extracelular
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al dominio extracelular del BMPR-1A humano.
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
El anticuerpo anti-BMPR-1A es un anticuerpo contra BMPR-1A para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Cinasas y fosfatasas
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células NIH/3T3.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 0,1 µg/ml de este anticuerpo detectaron el BMPR-1A en 10 µg de lisado de células NIH/3T3.
Target description
~75 kDa observados. El peso molecular calculado es de 67 kDa, sin embargo, se ha demostrado el BMPR-1A como una banda de ~77 kDa en inmunotransferencias Western (Koenig, B., et al. (1994). Molecular and Cellular Biology. 14(9):5961-5974).
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células NIH/3T3
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Joohwee Kim et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(2), 500-512 (2014-12-17)
Prostaglandins are a group of lipid signaling molecules involved in various physiological processes. In addition, prostaglandins have been implicated in the development and progression of diseases including cancer, cardiovascular disease, and arthritis. Prostaglandins exert their effects through the activation of
Guillermo Agustín Videla Richardson et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 26(1), 43-61 (2015-03-27)
Although BMP4-induced differentiation of glioma stem cells (GSCs) is well recognized, details of the cellular responses triggered by this morphogen are still poorly defined. In this study, we established several GSC-enriched cell lines (GSC-ECLs) from high-grade gliomas. The expansion of
Xing-Gang Wu et al.
Blood, 124(8), 1335-1343 (2014-06-07)
Mutations in HFE are the most common cause of hereditary hemochromatosis (HH). HFE mutations result in reduced expression of hepcidin, a hepatic hormone, which negatively regulates iron absorption from the duodenum and iron release from macrophages. However, the mechanism by