ABD130
Anti-PRDM16 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
PR domain containing 16, MEL1, PFM13, KIAA1675, MEL1, MDS1/EVI1-like gene 1, Transcription factor MEL1, PR domain zinc finger protein 16
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRDM16(63976)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected PRDM16 in human brain cells.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PRDM16 in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat brain tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable